Brosses de spécialité pour matériel de laboratoire et équipement de processus
Les brosses sont essentielles pour nettoyer des objets de petit diamètre, des équipements de processus, des réservoirs portables et des récipients de stockage. Avec une large gamme de styles et de formats, dont des noyaux flexibles en acier inoxydable ou en polypropylène, et des diamètres allant de 1/4 pouce à 5 pouces, les brosses Micronova relèvent les défis posés par les laboratoires et les sites de production.
Goupillon
Brosses aux poils rigides en polyester à code couleur, avec manche en polypropylène, pour les équipements et pièces de processus. Résine de base sans BPA, constituée de matériaux homologués par la FDA.
Brosse cylindrique
Brosse en forme de dôme, légère mais durable, aux poils en polyester. Se fixe aux manches filetés pour allonger la portée. Résine de base sans BPA, constituée de matériaux homologués par la FDA.
Brosse pour bouilloire
Brosse de forme oblongue, légère et durable. Se fixe aux manches filetés. Poils en polyester, résine de base sans BPA, constituée de matériaux homologués par la FDA.
Brosse de vanne
Brosse de grand diamètre, poils durables en polyester avec manche en polypropylène fixe. Parfaite pour les récipients creux et de petite taille. Résine de base sans BPA, constituée de matériaux homologués par la FDA.
Brosse courbe FlexBrush™
Brosse aux poils en nylon en forme de crochet avec cœur en acier inoxydable. Son cœur flexible permet à l’utilisateur de donner à cette brosse la forme désirée pour convenir à l’application voulue, dont les canalisations aériennes et l’intérieur des équipements. Se fixe aux manches filetés.
Brosse pour tube en plastique
Brosse pour tube en plastique 100 % polypropylène. Idéale pour nettoyer en profondeur les pièces ou les tubes en acier inoxydable poli, sans rayer. Un cœur flexible qui se glisse à travers les tuyauteries et les raccords en angles.
Brosses en paille d’acier inoxydable
Brosses durables en acier inoxydable, aux poils en nylon. Proposées dans des diamètres allant de 1/4 à 2 pouces, et des longueurs allant de 12 à 72 pouces.
Brosse pour drains
Poils noirs rigides, tête de brosse remplaçable, et manche en plastique fileté spécialement conçus et étiquetés pour nettoyer les drains de sol.