Réfrigérateurs & congélateurs Liebherr
8 bonnes raisons de choisir Liebherr
- Solution adaptée
La gamme Liebherr a été élaborée à partir des besoins terrains du laboratoire, de la santé, de la recherche et de l’industrie.
- Hautes performances
Des appareils hautes performances pour garantir la stabilité et l’homogénéité des températures
- Sécurité intégrée
Dispositifs d’alarme et de surveillance intégrés de série.
- Large gamme
Des capacités de 140 à 1430 litres, en porte pleine ou vitrée, pour répondre aux multiples besoins de stockage et contraintes
- Cartographie
Toute la gamme qualifiable est livrée avec une cartographie 9 points FDX 15-140
- Haute qualité
Un équipement haut de gamme complété par de nombreuses options et accessoires
- Basse consommation
Des performances énergétiques et des consommations électriques réduites
- Éco-actifs
Des appareils Eco-actifs utilisant des fluides propres au faible impact environnemental
Téléchargez : Le guide du froid
Demandez un devis
Qu’est ce que la qualification d’une enceinte ?
Cette opération météorologique consiste à valider les performances d’homogénéité et de stabilité
des températures par rapport à un besoin défini, par exemple 5°C +/- 3°C.
La qualification respecte un cadre normatif.
Pour en savoir plus consultez l’infographie :
Réfrigérateurs, congélateurs qualifiables
Réfrigérateur Laboratoire Biomed
Garantie d’une température de conservation entre +3°C et +7°C
Réfrigérateur Laboratoire
Garantie d’une température de conservation entre +2°C et +8°C
Réfrigérateur Laboratoire Atex
Conformité au stockage des produits volatiles non corrosif à une température de conservation garantie entre +2°C et + 8 °C.
Congélateur Laboratoire
Garantie d’une température de conservation inférieures à -15°C jusqu’à -35°C
Réfrigérateur à médicaments
Conformité au stockage des médicaments et vaccins à une température de conservation garantie entre +2°C et + 8 °C.
Réfrigérateurs, congélateurs non qualifiables
Armoires Atex
Conformité au stockage froid des produits volatiles et non corrosifs
Armoires Professionnel
Réfrigérateurs et congélateurs multifonctions à usage intensif
Armoires Ménager
Réfrigérateurs et congélateurs domestiques hautes performances
Tous les réfrigérateurs et congélateurs LIEBHERR
Tous les congélateurs
Venez découvrir toute la gamme de congélateurs Liebherr
Tous les Réfrigérateurs
Venez découvrir toute la gamme de réfrigérateurs Liebherr
Précurseur en la matière, LIEHBERR s’est engagé durablement dans le respect de l’environnement : choix de matériaux, durabilités des appareils, efficacité énergétique optimal, fluides réfrigérants écologiques, recyclage.
Cet arrangement se fait dans une démarche globale avec la volonté d’amélioration continue pour toutes les questions environnementales, avec des sites de production certifiés ISO 14 001 depuis 2009.
Téléchargez : Le guide du froid
Demandez un devis