Rubans pour salle blanche, pour chaque type d'application
La gamme de rubans sensibles à la pression et barrières pour salle blanche de Micronova inclut des rubans à faible résidus et à faible dégazage pour la production, le marquage, le scellage, et un grand nombre d’autres applications. Ces rubans sont enroulés autour d'une bobine en plastique, ce qui permet d'éliminer les particules dans un environnement contrôlé, et ils peuvent être irradiés aux rayons gamma pour les environnements aseptiques.
Ruban en vinyle pour salle blanche
Ultra-traité et conçu pour limiter la quantité de particules et la biocharge dans les salles blanches et les environnements propres. Idéal pour le marquage des lots, les codes couleurs, l’emballage, etc. Il est possible d'écrire sur son revêtement mat avec des stylos pour salles blanches, et il s’enlève de la plupart des surfaces sans laisser de résidus.
Ruban irradié M-Zone™ CuffStrip™
On utilise des bandes de ruban extensible en PE-BD prédécoupées de 18 pouces pour garantir un scellage efficace entre les gants et les vêtements dans les environnements critiques ; ils se retirent rapidement sans endommager les vêtements ou les gants. Adhésif en acrylique à colle peu tenace pour une élimination facile des vêtements ; irradiés aux rayons gamma.
Ruban perforé pour le scellage des manchettes et des plaques MicroSeal™
Perforé à des intervalles de 7,6 cm (3 pouces), ce ruban souple s'étire à la longueur optimale afin de fixer les gants aux vêtements ou pour sceller les plaques. Ruban faible densité, à faible dégazage. Disponible en version irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques. Convient à la production pharmaceutique.
Ruban indicateur sans plomb pour autoclave
Une méthode éprouvée permettant de confirmer positivement la réussite du cycle de stérilisation, à la fois dans les autoclaves à déplacement de gravité et à vide. Le papier crépon imprégné sans plomb muni d'un adhésif synthétique en polyisoprène est muni de lignes indicatrices vertes qui passent au noir lorsque la stérilisation est terminée Certifications : conforme à la norme RoHS.
Ruban en polyéthylène pour salle blanche
Ce ruban en polyéthylène faible densité a une faible teneur en halogène et en chlorures lessivables. Sa construction spéciale limite les chances de dégazage. Ce ruban sensible à la pression affiche une bonne résistance aux produits chimiques et il est très souple.
Ruban irradié en vinyle pour salle blanche
Ultra-traité et conçu pour limiter la quantité de particules et la biocharge dans les salles blanches et les environnements propres. On peut utiliser ce ruban irradié aux rayons gamma pour les environnements aseptiques pour le marquage et l’étiquetage. Il est possible d'écrire sur son revêtement mat avec des stylos pour salles blanches, et il s’enlève de la plupart des surfaces sans laisser de résidus.
Ruban pour salle blanche en polyimide pour températures extrêmes
Conçu dans un film en polyimide extrêmement résistant aux températures extrêmes, pour des applications s'accompagnant de chaleurs élevées ou de températures bien en-dessous de zéro : -70 °C à 260 °C (-100 °F à 500 °F). Parfait pour le scellage thermique, le masquage des soudures aux circuits imprimés, l’isolation électrique résistante aux flammes, la lamination, le stockage au froid, la lyophilisation et le séchage au froid.
Ruban antistatique NovaStat™
Spécialement conçu pour le scellage et l’emballage dans les environnements sensibles aux ESD, avec des propriétés non hygroscopiques, un dos en cellophane et un adhésif à base de caoutchouc.
Ruban à grilles conducteur CGT™
Ruban antistatique ultra-résistant avec grilles conductrices intégrées entre deux couches antistatiques, s’utilise avec des appareils fragiles dans des environnements sensibles aux ESD. Protègent les appareils sensibles qui, avec l’utilisation d'un ruban isolant classique, seraient endommagés.