Tests de dissolution
La préparation des milieux de dissolution peut prendre beaucoup de temps lorsqu'on l’effectue manuellement. Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ sont prémélangés, et ils réduisent considérablement le temps passé à préparer le milieu de dissolution, et les coûts inhérents à cette opération. C’est pourquoi ils améliorent également la qualité et la cohérence du milieu produit, ce qui, en définitive, réduit les vérifications et simplifie la mission de conformité règlementaire.
Sélection de produits
Les concentrés de milieu de dissolution
DILUT-IT™ de la marque J.T.Baker® sont pré-mesurés et il suffit de les diluer avec de l'eau purifiée pour constituer un milieu de dissolution prêt à l'emploi, réduisant le temps moyen de préparation de plus de 75 %.
FAQ
Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ sont prémélangés et ils réduisent considérablement le temps passé à préparer le milieu de dissolution ainsi que les coûts inhérents à l'opération du milieu de dissolution, tout en améliorant également la qualité et la cohérence du milieu produit, ce qui, en définitive, réduit les vérifications et simplifie la mission de conformité règlementaire.
Il suffit de verser le concentré prémélangé dans une chambre de mélange et d'ajouter de l’eau purifiée afin de diluer le volume approprié, en fonction de la quantité de milieu nécessaire (6 L, 25 L, ou 50 L).
Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ doivent être mélangés avec de l’eau purifiée pendant environ 5 minutes. Cette durée de mélange est bien plus courte que celle des processus traditionnels de mélange des milieux de dissolution effectué en interne, et cela améliore donc la productivité du laboratoire.
Tout comme les milieux de solution préparés en laboratoire, les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ doivent être utilisés dans les 24 heures suivant leur mélange.
- 230,8 mL de concentré de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ produisent 6 L de milieu de dissolution dilué ;
- 400 mL de concentré de milieu de dissolution J.T.Baker® SLS 0,50 % DILUT-IT™ produisent 6 L de milieu de dissolution dilué ;
- 961,5 mL de concentré de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ produisent 25 L de milieu de dissolution dilué ;
- 1,9 L de concentré de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ produisent 50 L de milieu de dissolution dilué.
Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ sont fabriqués au sein des usines d’Avantor homologuées ISO, ce qui garantit la cohérence de chaque lot , la reproductibilité des résultats, et la mesure de chaque lot selon les spécifications publiées du produit.
Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ sont fabriqués à partir de matières premières respectant les directives USP.
Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ sont emballés de manière à ce que la tolérance de remplissage soit exactement ± 0,5 % par rapport au volume-cible.
Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ permettent d'éviter d'avoir à stocker des restes de produits chimiques, lors de la fastidieuse préparation en interne des solutions de dissolution.
- Utiliser les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ permet de réduire considérablement le temps nécessaire à la préparation des milieux en interne, d’où des économies et une meilleure productivité pour le laboratoire.
- Comme les milieux J.T.Baker® prennent moins de place et engendrent des frais de transport réduits, ils constituent un choix plus judicieux que les solutions de dissolution prémélangées classiques conditionnées en grands conteneurs et en barils volumineux.
- Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ conviennent à toutes les applications nécessitant le recours à un milieu de dissolution.
- Ils sont proposés dans des formats d’emballage plus petits pour la recherche et les applications en petits lots, alors que les grands formats sont parfaits pour les départements de Contrôle de la Qualité.
Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ doivent être stockés à température ambiante.
Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ s’utilisent même congelés. Il suffit tout simplement de laisser le milieu décongeler pour qu'il atteigne la température ambiante, et de l’utiliser comme d’habitude une fois qu’il a totalement repris sa forme liquide.
Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ sont emballés dans des flacons en polyéthylène haute-densité (HDPE) qui améliore la sécurité.
Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ permettent aux analystes/chimistes de laboratoire qui effectuent des tests de dissolution d’obtenir une meilleure productivité et de faire des économies, car ces produits éliminent de nombreuses étapes qui prennent du temps et qui sont habituellement associées à la préparation des solutions.
Des échantillons sont disponibles au format 230,8 mL. Veuillez contactez votre distributeur local ou votre représentant en vente pour demander un échantillon.
Les concentrés de milieu de dissolution J.T.Baker® DILUT-IT™ sont proposés dans des configurations d’emballage très pratiques, et ils prennent très peu de place. Les formats 230,8 mL et 400 mL de SLS 0.,50 % sont disponibles en caisse de 12, alors que les plus grands formats (961,5 mL et 1,9 L) sont disponibles en caisse de 6.