Lunettes-masques de sécurité pour salle blanche
Les lunettes-masques autoclavables et à usage unique disposent d'un système anti-buée, de foyers renforcés et de systèmes de ventilation indirecte. Elles sont adaptées au port de lunettes de vue et sont dépourvues de latex. Pour une qualité optimale, chaque paire de lunettes-masques stériles à usage unique est inspectée individuellement et adaptée aux fournitures médicales, aux équipements de protection personnelle (EPI) ou à toutes les situations nécessitant le port de lunettes-masques de sécurité et de protection.
Lunettes-masques de sécurité
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...