Stylos et marqueurs pour une meilleure constitution des documents
De bonnes pratiques en matière de documentation sont impératives dans les environnements contrôlés. Des stylos à encore à faible teneur en sodium pour dossiers papiers de systèmes électroniques/semi-conducteurs, aux marqueurs irradiés permettant d'étiqueter le plastique, le verre et le papier dans les zones aseptiques et RABS, la gamme de stylos et de configurations d’emballage de Micronova répondra à la plupart des exigences des laboratoires et de la production. Tous ces stylos et marqueurs sont proposés en version irradiée aux rayons gamma pour les environnements aseptiques.
Stylos-billes à bouchon pour salle blanche
Ces stylos-billes pour salle blanche contiennent une encre indélébile à faible teneur en sodium et ils possèdent un corps en polypropylène spécial haute densité pour limiter la formation de particules. Disponibles en noir, en bleu ou en rouge. Le corps résiste à l’IPA, à l’eau de Javel ou au phénol.
Stylos-billes à pointe rétractable pour salle blanche
Stylos-billes à pointe rétractable par un clic, avec de l’encre indélébile à faible teneur en sodium, et un corps en polypropylène haute densité. Possèdent également une pointe facilement rétractable par un clic conçue pour élaborer les documents et procéder à l’étiquetage dans les salles blanches. Résiste à l’IPA, à l’eau de Javel et aux désinfectants. Encre noire ou bleue.
Résistant à l’IPA, LabMarkers™
Ce marqueur permanent à pointe fine dispose d'une encre résistante à l’alcool isopropylique qui ne « bavera » pas sur le verre, le métal ou la porcelaine, mais lavable au savon. Permet d'écrire sur des surfaces froides ou humides, ou sur des sacs en plastique ou des équipements de laboratoire à usage unique.
Marqueurs irradiés à pointe fine Sharpie®
Le stylo au design d’origine, marqueur permanent standard de l’industrie, peut s’utiliser dans les zones aseptiques ISO 5 et d’autres zones de production propres. L’encre à base d'alcool est résistante à l’eau et à l’usure. Permet d'écrire sur des surfaces froides ou humides, ou sur des sacs en plastique ou des équipements de laboratoire à usage unique. Disponible en version à bouchon ou rétractable, avec encre rouge, bleue ou noire.
Marqueur irradié UltraFine à encre qui ne « bave » pas
La ligne permanente la plus fine (0,3 mm) associée à une pointe longue et une encre qui sèche rapidement, tout cela fait un marqueur parfait pour les échantillons et les lames de laboratoire, mais aussi pour écrire sur des espaces restreints. L’encre sèche également rapidement et elle ne « bave » pas. Fonctionne bien sur le verre, le plastique et les substrats de papier.