Nouveaux produits pour microbiologie
VWR® MPP15 : Simplifier la préparation des milieux de culture
Le préparateur de milieu Premium 15 (MPP15) de VWR possède tous les éléments qui simplifient et accélèrent la fabrication des milieux de culture. Le milieu de culture est mélangé, chauffé, stérilisé efficacement, puis refroidi rapidement à la température désirée pour le remplissage. Pour le processus de remplissage, le milieu de culture est maintenu constamment à la température sélectionnée. On peut également utiliser le MPP15 pour le passage à l’autoclave et la stérilisation d’objets de petite taille et de liquides dans des récipients séparés, ou bien il peut faire office de bain chauffant.
Informations supplémentaires
Compteurs automatiques de colonies VWR®
Pourquoi devriez-vous utiliser un compteur automatique de colonies ?
Quand on compte les colonies, on obtient automatiquement cohérence, précision, vitesse et efficacité.
Notre nouvelle gamme de compteurs automatiques de colonies inclut des unités allant des solutions économiques de comptage rapide dans les plaques ensemencées par coulage, étalement ou en spirale, jusqu’aux applications de pointe et étendues et l’IQ/OQ.
Informations supplémentaires
T-Lab Eco : L’autoclave de laboratoire économique
Tuttnauer a développé le T-Lab Eco spécialement pour le domaine académique et les sites de recherche, en gardant en tête la simplicité et l'économie.
Cet autoclave vertical autonome répond aux besoins de base de la stérilisation générale en laboratoire, avec pour but d'augmenter la productivité de votre laboratoire, car il combine le meilleur format de capacité universelle avec l'optimisation des ressources telles que l’eau, l’électricité et les résultats du temps de fonctionnement.
Informations supplémentaires
Améliorez vos tests de dénombrement à l’aide du cytomètre de flux CytoFLEX
Le système optique et fluidique avancé de la plateforme CytoFLEX permet à cet instrument d’analyser de minuscules particules aussi petites que 200 nm, et de compter des bactéries aussi petites que 0,5 µm, sans avoir à recourir à des billes de comptage. De plus, les informations fournies sur la viabilité et la vitalité des cellules permettent aux fabricants de gagner du temps et de l’argent.
Informations supplémentaires
Appareils de séquençage portatifs MinION™
Grâce aux appareils de séquençage portatifs économiques MinION, identifiez rapidement et caractérisez entièrement des microorganismes issus de cultures ou bien d’échantillons métagénomiques complexes.
Une analyse en temps réel pour un accès rapide à des résultats exploitables.
Informations supplémentaires
Boîtes Rodac verrouillables VWR® (opercule vissé)
Pour l'industrie pharmaceutique, accompagnées d’un couvercle verrouillable et d’un emballage stérile de trois sachets, ces plaques de contact sont idéales pour un contrôle environnemental de l’air, des surfaces, des gants et des combinaisons à l’intérieur de zones réservées, telles que les isolateurs et les salles blanches. Conditionnement par sachets de 5 microplaques.