Mesure de la température et de l'humidité et enregistreurs de données
Nous proposons une vaste gamme d’outils permettant de mesurer et d’enregistrer la température, l’humidité, le CO2 ou bien d’autres paramètres, pour les secteurs très occupés d’aujourd'hui : de la fabrication à l’emballage, du stockage à la distribution.
Quand on se trouve dans un environnement de laboratoire, le suivi de la température constitue un défi permanent. Alors qu’il est indispensable de mesurer en permanence de nombreux paramètres physiques tels que l’humidité, la pression et le débit d'air il est essentiel de maintenir une température constante afin de garantir le succès des recherches. Des congélateurs et réfrigérateurs de laboratoire aux instruments, incubateurs, en passant par les chambres de conservation des échantillons, tout doit être maintenu à une température bien définie, pratiquement tout le temps.
Si la température des échantillons de laboratoire fluctue ne serait-ce que légèrement, les propriétés physiques de ceux-ci peuvent changer, ou bien les réactifs peuvent devenir instables. La viscosité des liquides constituant les échantillons des patients peut également augmenter ou diminuer si la température est en hausse ou en baisse.
Et sans parler des échantillons des patients, l’eau, couramment utilisée à titre de référence pour les tests, a une viscosité différente en fonction de la température.
S’ils ne contrôlent pas correctement la température, les techniciens de laboratoire n’auront pas la tâche facile quand il s’agira de travailler avec des échantillons et d’obtenir des résultats de tests précis. En outre, la présence de zone chaudes et froides à l'intérieur du laboratoire peut entraîner des changements de la température de l’équipement durant le stockage et l’utilisation des échantillons.
Notre offre commence avec des indicateurs de température, des thermomètres en verre ou numériques pour une grande variété d'applications et s'étend aux enregistreurs de données les plus sophistiqués et au contrôle sans fil. Découvrez la solution qu'il vous faut, que ce soit pour vérifier un bain d'eau, un four, un congélateur -80°C ou des denrées alimentaires.
Vous pouvez également trouver le bon enregistreur de données pour surveiller vos précieux biens lors du transport ou du stockage. Tous les choix sont possibles.
Sélection de produits
Thermomètres analogiques (verre)
Ces thermomètres d’usage universel, modèle « liquide dans du verre », sont munis d'inscriptions noires sur un tube transparent, ce qui facilite la lecture, et certaines versions possèdent un revêtement blanc au dos pour une lecture encore plus aisée. Grâce à ces thermomètres en verre transparent, mesurez la température n'importe où, en l’espace d'un instant. La plupart des modèles contiennent des liquides organiques écologiques. Ces thermomètres en verre conviennent à un usage général au laboratoire, à l’école, et pour effectuer des tests. Ces thermomètres fonctionnent sur une large plage de températures, bien inférieures au point de congélation et bien supérieures au point d'ébullition.
Informations supplémentaires
Indicateurs, bandelettes indicatrices ou tubes de température
Les bandelettes indicatrices de température affichent la température d'un échantillon quelques minutes seulement après la collecte initiale. Un indicateur est constitué d'un liquide indicateur ultra-sensible placé à l’intérieur d'une ampoule de conception spéciale, permettant de contrôler l’exposition de produits sensibles à la température à des températures de congélation ou de chauffage. Ces produits ont été conçus pour des mesures rapides lorsque les thermomètres conventionnels ne sont pas pratiques. Les bandelettes conçues pour résister à des températures élevées sont parfaites dans le domaine de l’électronique, de l’agro-alimentaire et de l’industrie pharmaceutique, et également pour les fours et les moteurs du secteur de la construction.
Informations supplémentaires
Appareils de mesure numériques pour la température et/ou l’humidité
Grâce à ces thermomètres numériques, contrôlez avec précision les températures dans les congélateurs, bains-marie, blocs de chauffage, incubateurs et réfrigérateurs. Leurs écrans numériques sont simples à lire, et ils permettent de lire les températures les plus élevées et les plus basses. Les modèles étanches sont parfaits dans les laboratoires d’analyses par voie humide, les environnements humides et les applications sur le terrain. Il est possible de passer des °C aux °F et inversement, et tous les modèles sont incroyablement polyvalents et faciles à réétalonner. Les unités indiquent des plages de températures extrêmes, et les lectures sont mises à jour dans de brefs intervalles définis. Grâce à notre sélectionneur, vous trouverez l’appareil de mesure dont vous avez besoin, et vous pourrez choisir la quantité de canaux de mesure qu'il vous faut, que vous vouliez effectuer des mesures dans l’air, des matériaux solides, ou sur des surfaces à l’aide de thermomètres infrarouge, avec un large éventail de degrés de précision différents et de types de capteur.
Informations supplémentaires
Enregistrement des données de température, d’humidité, de CO2, et bien plus encore
Les enregistreurs de données enregistrent automatiquement des mesures précises, en temps réel, même lorsque le personnel ne peut pas être sur place. Leur conception portative recèle des capteurs intérieurs ou extérieurs à la sensibilité exceptionnelle afin d’enregistrer et de sauvegarder des données, quels que soient l’application ou l’environnement. Ces instruments électroniques possèdent des options de suivi programmable mono- ou multicanaux. Ces enregistreurs de données permettent d’obtenir des lectures sur de longues périodes, et envoient des alarmes visuelles ou sonores si les conditions sont anormales du point de vue de la sécurité, garantissant ainsi une qualité optimale des tests. Ces enregistreurs fonctionnant sur batteries possèdent des systèmes d'acquisition des données permettant de mesurer et de collecter les taux d'échantillonnage des données. Découvrez également les enregistreurs de données sans fil pour avoir un contrôle total, en temps réel.
Informations supplémentaires
Services d'étalonnage
Étalonnage accrédité de tous vos thermomètres et enregistreurs de données. Nos services d'étalonnage accrédités ISO 17025, indépendants des marques, pour les appareils de mesure de la température tels que les thermomètres, enregistreurs de données, blocs et bains.
Vos avantages :
Qualité certifiée
Documentation détaillée des processus
Toutes marques et modèles
Traçabilité selon NIST
Certificat d'étalonnage ISO 17025
Système de rappel des échéances
Combinaison avec l’étalonnage de l’humidité
Informations supplémentaires
Pour obtenir de plus amples informations, contactez-nos spécialistes