Matériel et équipement de laboratoire de microbiologie
Matériel et équipement de laboratoire de microbiologie
La microbiologie est essentielle à l’étude et à la compréhension de toute forme de vie présente sur la planète. Tout comme c’est le cas de la science microbiologique toujours en expansion, nombreuses sont les innovations en matière d'instruments et de matériel qui permettent de mener des recherches plus cohérentes et plus précises dans les laboratoires.
Laissez Avantor vous aider dans vos besoins essentiels en matière de matériel de laboratoire de microbiologie.
Aperçu de la microbiologie
La microbiologie, autrement dit, l’étude des organismes vivants trop petits pour être visibles à l’œil nu, a pour but d’examiner la structure et la fonction de ces organismes et de les classifier, et permet de trouver des moyens de les exploiter et de les contrôler.
Ces microorganismes sont, notamment, les bactéries, les archées, les virus, les champignons, les prions, les protozoaires et les algues. De par leur diversité, ces organismes, classés parmi les microbes, peuvent entrer en action de diverses manières : la fabrication de médicaments vitaux ou de biocarburants, le nettoyage de la pollution ou le traitement des aliments et boissons. Les microbes ont une importance capitale pour, virtuellement, l’ensemble des processus en jeu sur la terre, car ils ont une influence sur chaque aspect de nos vies : on les trouve dans notre corps, sur nous et autour de nous.
La microbiologie au laboratoire
Un laboratoire de microbiologie est dédié à la culture, à l’examen et à l’identification des microorganismes, autrement dit, des bactéries, champignons, levures, etc. Un laboratoire de microbiologie endosse une fonction essentielle dans la prévention et le contrôle efficaces des infections (PCI).
Les laboratoires de microbiologie constituent la première ligne de défense lorsqu’il s’agit de détecter de nouvelles résistances aux antibiotiques, les épidémies d’infections alimentaires, ou un éventuel évènement bioterroriste. Maintenir la qualité irréprochable des laboratoires de microbiologie clinique est critique dans la gestion des maladies infectieuses émergentes et de la résistance aux agents antimicrobiens.
Le matériel que l’on trouve dans un laboratoire de microbiologie doit être capable de déterminer les microbes les plus fréquents à l’origine des infections nosocomiales, et de réaliser au moins une classification basique des microorganismes en vue d'évaluations épidémiologiques.
L'un des principaux domaines de la microbiologie appliquée est la biotechnologie. Pour cette discipline, on utilise les microorganismes comme « usines vivantes » permettant d’obtenir des produits pharmaceutiques qui, autrement, ne pourraient pas être fabriqués. Certaines substances produites suivant cette méthode incluent l’hormone humaine appelée insuline, la substance antivirale appelée interféron, de nombreux facteurs de coagulation sanguine et des enzymes anticoagulantes, sans compter de nombreux vaccins.
Avantor propose une large gamme de matériel de laboratoire de microbiologie, qui a son utilité dans des tâches allant de l’identification des microorganismes au contrôle de l’air et des surfaces, en passant par le test des produits pharmaceutiques stériles et non stériles, et la détection des agents pathogènes dans les aliments.
Le matériel de laboratoire de microbiologie -- 6 incontournables au laboratoire :
- Microscopes et lames :
La microbiologie est une science qui est née avec l'invention du microscope. On utilise différents types de microscopes pour observer visuellement la morphologie et la motilité des bactéries, ainsi que les réactions de coloration et de fluorescence. Pour ce qui est des lames, les choix sont multiples, selon la fonction endossée par le laboratoire -- à commencer par les lames en verre plates classiques, les lames concaves permettant de contenir un échantillon de liquide, et les lames à grilles imprimées permettant de compter les cellules.
- Plaques chauffantes :
Les plaques chauffantes officient dans toutes sortes de procédures de laboratoire essentielles, et on les utilise pour chauffer des échantillons de laboratoire, des produits chimiques et des réactifs. Elles sont réputées bien plus sûres que les becs Bunsen traditionnels, car elles n’ont pas recours à des flammes nues.
- Réfrigérateur :
Les réfrigérateurs servent d’endroit de stockage pour les produits chimiques, solutions, antibiotiques, sérums et réactifs biochimiques sensibles à la température, lesquels sont conservés à basse température, voire congelés. On conserve également des cultures de bactéries dans un réfrigérateur entre les périodes de sous-culture. On l’utilise également pour stocker les milieux stériles afin d’en empêcher la déshydratation. La plupart des laboratoires de microbiologie possèdent plusieurs réfrigérateurs afin de répondre à différents besoins scientifiques.
- Autoclave :
Un autoclave constitue le cœur d’un laboratoire de microbiologie. On l’utilise non seulement pour stériliser des substances liquides, telles que des milieux de culture préparés et des solutions salines, mais aussi pour stériliser de la verrerie, si nécessaire. Il fonctionne selon le même principe qu'un autocuiseur vapeur domestique. Le passage à l’autoclave constitue une méthode particulièrement efficace qui tue les microbes, les spores et les virus, mais, pour certains parasites spécifiques, il faut des températures très élevées ou des temps d'incubation très longs.
- Incubateur microbiologique :
La croissance profuse des microbes s'obtient au laboratoire si on les cultive à des températures adaptées à chaque microbe. On l’obtient en inoculant le microbe désiré dans un milieu de culture adapté, puis en le faisant incuber à une température constante et optimale pour sa croissance.
Les incubateurs à circulation d'air forcée d’Avantor garantissent une température homogène, même élevée, et une bonne stabilité, pour des résultats reproductibles dans les laboratoires de microbiologie et de recherche.
- Hottes à flux laminaire :
Une hotte à flux laminaire est une station de travail fermée que l’on utilise pour créer un environnement de travail non contaminé grâce à un système de flux d'air filtré HEPA (high-efficiency particulate air ou filtre à particules aériennes à haute efficacité). Elle assure un environnement aseptique permettant de réaliser différentes expériences. Les laboratoires l’utilisent couramment pour maintenir une atmosphère de travail aseptique ou sans contaminants.
Ce dont il faut tenir compte lors de l’achat du matériel de microbiologie
Le choix d'équipements disponibles aujourd'hui étant vaste, acheter du matériel de laboratoire de microbiologie peut s'avérer être une tâche colossale. Toutefois, si vous faites des compromis sur la qualité, cela peut affecter vos prestations et l’intégrité de vos résultats. Voici quelques éléments qui doivent être pris en compte lorsque vous achetez du matériel de laboratoire.
Budget
Prenez le temps de chercher des fournisseurs de matériel qui vous offrent un large choix de produits à des tarifs compétitifs, tout en veillant à ne pas faire de compromis sur la qualité du matériel en ne regardant que le prix.
Respecter le budget est important, mais il faut également effectuer ses achats de manière judicieuse, en gardant en tête les bénéfices sur le long terme. Une approche « y mettre le prix pour faire des économies plus tard » consiste à identifier le bon produit qui vous apportera les bénéfices les plus sûrs, les mieux adaptés, et sur le long terme, pour votre laboratoire.
Habituellement, un coût initial élevé du matériel s'accompagnera en définitive de bénéfices supérieurs en termes de coût, car les frais d’entretien et de futur remplacement de cet équipement sont moins élevés.
Un matériel, des produits et des services plus performants et de meilleure qualité garantissent une sécurité, une productivité et des résultats économiques meilleurs. Tout en évaluant les potentiels d’achats de matériel, gardez en mémoire que les produits certifiés par l’industrie et conformes à la réglementation ont été conçus et testés pour être sûrs et performants. La sécurité et la productivité au sein d'un laboratoire de microbiologie, ce sont des impératifs.
Marque et qualité
Avant d'acheter un type donné de matériel de laboratoire, établissez une évaluation détaillée des spécifications et caractéristiques techniques désirées. Comparez les caractéristiques des différents modèles ou des différentes marques, et choisissez le produit qui répond le mieux à vos exigences. La vaste gamme de matériel de grande qualité d’Avantor peut rendre cette étape plus facile.
Facilité d'utilisation
Priorisez votre recherche de matériel qui correspond à vos compétences, à vous et à votre équipe. Le matériel aux caractéristiques trop complexes risque de vous compliquer la vie. Privilégiez le matériel facile à utiliser et qui vous aide vraiment dans les procédures que vous exécutez au laboratoire. Tenez également compte de la taille de votre laboratoire : est-il suffisamment spacieux pour le type de matériel que vous souhaitez acheter ? Certains modèles de paillasse peuvent faire gagner de la place, tout en étant aussi performants et efficaces qu’une version à plus grand format.
Garantie et réparations après-vente
Tournez-vous vers le fabricant ou le vendeur pour obtenir des informations sur la période de garantie et le type d’assistance après-vente. Avoir une bonne garantie et la possibilité de réparation pour votre matériel de laboratoire revêt une importance critique pour que votre laboratoire reste fiable et toujours performant.
Explorez nos capacités en matière de fournitures de laboratoire de microbiologie
Parce que la microbiologie est très diversifiée, son développement futur est illimité. On aura de plus en plus besoin de diagnostics plus rapides, d'une meilleure standardisation des tests, et d'une adaptabilité plus élevée pour maîtriser les nouvelles menaces que font peser les microorganismes infectieux, tels que les agents de bioterrorisme et les agents pathogènes émergents.
Avantor® est en mesure de vous aider dans votre laboratoire de microbiologie grâce aux produits et fournitures dont vous aurez besoin : des microscopes, lames, tubes à essai et boîtes de Petri aux pipettes, pointes, incubateurs, autoclaves et hottes à flux laminaire.
Nous possédons les connaissances, les produits et l’envergure internationale nécessaires pour contribuer à faire avancer la recherche microbiologique au sein des laboratoires du monde entier.