Agitateurs de laboratoire
Découvrez tous nos agitateurs !
Profitez de notre large choix d’agitateurs tels que : agitateurs rotatifs, magnétiques, agitateurs à tiges, agitateurs incubateurs et encore bien d’autres.
Optez pour des produits de qualité qui vous offriront des résultats optimums !
Sélectionnez votre catégorie d’agitateurs parmi ce guide de choix
Agitateurs magnétiques
Différents modèles avec un large choix de capacités de mélange et de nombreuses fonctions disponibles selon les versions : minuteur, autorégulation de la température, revêtement du plateau céramique ou métallique pour répondre au mieux à vos applications
Agitateurs orbitaux, va-et-vient et incubateurs combinés
Pour l'agitation, le mélange de vos échantillons en boîtes de pétri, flacons, microplaques et pour un contrôle de la température (incubateurs combinés) de vos échantillons de culture cellulaire, en bactériologie, pour méthodes ELISA
Agitateurs vortex
Agitateurs vortex pour obtenir un mélange puissant et rapide de vos solutions en tubes à essais, micro tubes, flacons ou microplaques
Agitateurs microplaques
Différents modèles d'agitateurs dédiés aux microplaques pour agiter et/ou vortexer une ou plusieurs microplaques
Agitateurs rotatifs et à rouleaux
Agitateurs adaptés au mélange d'échantillons sanguins, de substances visqueuses ou de suspensions: mélange doux et efficace des échantillons en tubes (et en flacons avec les agitateurs à rouleaux) dans les domaines: biologie, biochimie, pharmaceutique
Agitateurs à tiges
Electroniques ou mécaniques avec tiges et outils d'agitation associés pour mélanger petits ou grands volumes, pour applications simples (échantillons à faible viscosité) ou plus exigeantes (mélanges hautement visqueux et/ou tâches d'agitation intensives)