Purification
Purification
Comment purifier votre échantillon en utilisant la chromatographie en phase liquide ? Selon la nature de votre échantillon et la pureté requise, il existe plusieurs options disponibles, allant de la chromatographie Flash de base à la HPLC préparative dirigée en masse. Si vous avez des échantillons critiques à purifier, laissez-nous vous aider à trouver une solution.
Pages des produits
Colonnes LC préparatives
Vous cherchez à passer de l'analyse à la préparation ou vous vous demandez de quelle phase vous avez besoin ? Nous sommes là pour vous aider.
Sorbant en vrac
Nous pouvons vous aider à trouver le bon milieu en vrac pour votre purification spécifique, qu'il s'agisse de résines à base de polymères ou d'une phase à base de silice.
Matériel de colonnes HPLC préparatives
Si vous souhaitez créer vos propres colonnes pour la HPLC préparative, nous vous proposons une gamme d'options matérielles auto-emballées
Solvants pour HPLC préparative
Votre purification est la dernière étape d'un processus. Il est important de choisir le bon solvant pour atteindre le meilleur rendement.
Instruments de préparation
Découvrez notre gamme d’instruments de préparation de la LC qui convient le mieux à votre application, du système intégré à l’installation modulaire.
Instruments Flash
Découvrez notre gamme d’instruments pour la Flash LC. Accélérez votre processus de purification grâce à des instruments de grande qualité.
Chromatographie Flash automatique
Si vous recherchez une gamme de cartouches Flash avec une gamme de sélectivités, jetez un œil à notre gamme en cliquant ici.
Qu’est-ce que la chromatographie à basse pression ?
La principale différence entre la chromatographie à haute pression et celle à basse pression est la quantité de pression appliquée sur l’échantillon pour séparer ses composants.
La chromatographie liquide à haute pression (HPLC) peut exiger l’utilisation de plusieurs pompes et les résultats sont en haute résolution. Souvent, les échantillons de la HPLC ne sont pas collectés pour une utilisation supplémentaire, mais analysés directement en lien avec d'autres techniques comme la spectrométrie de masse.
En comparaison, la chromatographie liquide à basse pression (LPLC) n’utilise généralement qu’une seule pompe pour pousser la phase mobile dans la colonne et les résultats sont en basse résolution. La pompe applique une basse pression et ce type de chromatographie est utilisée pour la chromatographie préparative ou de purification pour obtenir des composants individuels à partir de l’échantillon.