Nouveautés
Nouvelle gamme de gants nitrile et latex
Nouveaux modèles de gants, qui répondent au niveau de qualité strict d'Avantor et sont conformes à toutes les exigences réglementaires et aux besoins du marché.
La success story de VWR
VWR, filiale d’Avantor, a aidé une entreprise internationale à assurer une sécurité optimale et à faire des économies grâce à des mesures de standardisation, sur différents sites.
Avantor and 3M
Working together to help the Pharmaceutical Industry, standardise, consolidate, drive efficiencies and reduce total cost of ownership. See the video.
Gants à usage unique en nitrile et néoprène Microflex® 93-260
Gant à usage unique le plus fin qui soit, en composite synthétique protégeant contre les produits chimiques
Lunettes de protection SecureFit™ 600 pour un confort et une vision améliorés
N'ayez plus peur du changement !
Les lunettes de sécurité uvex pheos CX2 offrent d'excellentes performances
Convient à la plupart des disciplines
Le nouveau catalogue de solutions pour la sécurité industrielle VWR est désormais disponible !
Demandez votre exemplaire gratuit ou téléchargez-le facilement en version PDF
Combinaisons CHF5CB VWR®
Ne faites aucune concession sur le confort ou la sécurité
Kits de verrouillage/étiquetage
Protègent les employés des risques liés aux machines en fonctionnement ou à l'électricité.
La norme EN374-3:2003 sera remplacée par la norme EN 16523-1 d'ici la fin de l'année
Bien que proches sur le plan technique, leur mise en oeuvre sera très différente. La liste des produits chimiques à surveiller passera de 12 à 18 et le symbole du Bécher sera remplacé par 3 catégories de pictogrammes en forme d'Erlenmeyer.