Milieu de culture pour tests de remplissage
Milieu de culture déshydraté pour tests de remplissage aseptiques. Granulé en prêt à l’emploi, pour le marché pharmaceutique ou l’industrie agroalimentaire.
TSB pour l'industrie pharmaceutique
Les BPF demandent aux entreprises pharmaceutiques de tester leur processus de production aseptique en termes de contamination microbiologiques, on l’appelle le « test de remplissage aseptique ».
Milieu Linden Grain destiné à la production de boissons aseptiques peu acides
Milieu Linden Grain destiné aux lignes de production de boissons aseptiques peu acides.