Mesure de la conductivité
La mesure de la conductivité d'une solution aqueuse constitue une méthode utilisée pour déterminer la quantité de nutriments, de sels et d'impuretés. Les étalons de conductivité sont cruciaux pour étalonner votre conductimètre. En fonction de votre gamme de mesures, différents étalons sont disponibles. Vous pouvez vous les procurer en flacons ou en sachets très pratique, ce qui vous garantit que la solution est « neuve » chaque fois que vous procédez à un étalonnage.
Sélection de produits
Étalons de conductivité dans des sachets pratiques
Nouveaux étalons de conductivité en sachets pour l’analyse des échantillons ou l’étalonnage des cellules de conductivité.
Étalons de conductivité en flacons
Gamme très étendue avec différentes concentrations comprises entre 15 et 100 000 microSiemens/cm pour l'analyse des échantillons ou l'étalonnage des cellules de conductivité. Produits conformes à la norme ISO 17025 et au Guide 34
FAQ
Il n’y a rien à mélanger ni mesurer : il suffit de prendre un sachet, de l'ouvrir, et votre solution est prête à être utilisée. Nos sachets sont parfaits sur le terrain et en laboratoire, car aucune verrerie ou appareil de mesure supplémentaire n'est nécessaire, et aucun élément n'a besoin d'être nettoyé. Ces sachets de doses uniques garantissent que vous disposez de la quantité de solution adaptée à tout moment, en évitant ainsi la contamination croisée de vos échantillons.
- Taille de poche
- Solution fraîche et scellée
- Fiables, faciles à utiliser et précises
- Traçabilité NIST
- Certificats d'analyse propres à chaque lot inclus dans les boîtes et indiquant
- Incertitude de mesure
- Valeurs de pH à différentes T°
- Dates d'expiration
- Traçabilité NIST
Cela dépend de la solution que vous mesurez. L’effet de la température est plus important dans les solutions à faible conductivité (ou à faible puissance ionique). Dans la plupart des cas, avec la plupart des solutions aqueuses, on aura une augmentation de 2 % par °C. Toutefois, les éléments organiques affichent des courbes de température très différentes.
Les sels, les minéraux et les gaz dissouts contribuent à la conductivité, ce qui signifie que la conductivité indique la quantité de matériaux dissouts dans une solution. Les TDS peuvent vous fournir une mesure assez précise lorsqu'on compare le statut d'une source simple (comme le NaCl). Lorsqu’on compare deux types de solutions différents, cela peut entraîner des erreurs. Étalonner l’appareil de mesure à l'aide des mêmes matériaux dissouts contenus dans la solution test.
La sonde est la même pour les deux, mais un appareil de mesure de la salinité applique un facteur de correction à la lecture. Ce facteur de correction prend la lecture de la conductivité et convertit celle-ci en ppm d'un sel donné (varie selon le fabricant).
Non. La constante cellulaire peut être différente, et les configurations des broches sont totalement différentes. Le type de thermistor utilisé pour la compensation de température est également différent.
Il faut utiliser une solution standard appartenant à la plage d’échantillons que vous tester afin d'étalonner la sonde. Placez la sonde dans la solution standard, conditionnez et rincez la sonde dans un deuxième échantillon de solution standard. Ensuite, utilisez un troisième échantillon de solutions standard afin d'étalonner et d'ajuster la constante cellulaire jusqu'à ce que la valeur spécifiée soit affichée. Réétalonnez lorsque vous changer la plage, ou si la lecture vous semble imprécise.