Spectroscopie UV/visible
L'analyse UV/visible effectuée à l'aide d'un spectrophotomètre nécessite d’utiliser différents types de produits chimiques. Premièrement, une qualité spécifique de solvants est élaborée pour éviter la présence d’impuretés visuelles dans votre échantillon. Deuxièmement, un spectrophotomètre a besoin d’être étalonné à l’aide de kits d'étalonnage UV/visible. Troisièmement, les kits de solutions de référence colorées peuvent vous faire gagner du temps lorsque vous préparez vous-même vos solutions de référence.
Sélection de produits
Solvants pour spectroscopie UV/visible
Des solvants de haute pureté spécialement conçus pour les applications de spectroscopie nécessitant la plus haute pureté spectrale.
Étalons UV/VIS
Ayez une confiance totale dans vos résultats grâce à notre gamme complète pour étalonner les spectrophotomètres sur le contrôle de l’absorbance, de la puissance de résolution, de la diffusion de la lumière et de la précision de la longueur d’onde
Solutions-étalons de couleur
C’est en pétrochimie, principalement, que nous proposons une gamme complète de solutions prêtes à l’emploi pour l'étalonnage et/ou l’application de normes de contrôle qualité selon l’ASTM, Saybolt, Platinum-cobalt et la Pharmacopée Européenne (Ph Eur)
Étalon de couleur en kits
Ces solutions ont été développées et produites conformément au chapitre 2.2.2. « Degré de coloration des liquides » de la Pharmacopée européenne.
FAQ
Divers étalons en ampoule, fournis en kits avec un Certificat d'analyse complet, sont disponibles pour vérifier
des paramètres tels que :
- Analyse de l'absorbance
- Analyse de la diffusion de la lumière
- Test de la puissance de résolution
- Test de la longueur d'onde