Systèmes de nettoyage des salles blanches
Illustration du « cercle de Sinner » :
Action chimique
Les agents actifs du détergent initient le processus de nettoyage. Ces substances permettent de neutraliser les forces d'adhérence et de détacher les agents contaminants de la surface et de les éliminer. L'eau ne sert ici que de vecteur de transport destiné à évacuer les agents contaminants.
Temps d'action
Il est question ici de la période séparant l'application du détergent ou du bain de nettoyage, et l'évacuation des salissures. En salle blanche, ce facteur peut être négligé, puisque les salissures s'y accumulent beaucoup moins que sur les revêtements de sols industriels, ce qui incite souvent à n'utiliser que la méthode d'essuyage humide en fonction de l'état des surfaces.
Action thermique
Certains types d'agents contaminants se détachent plus facilement avec de l'eau chaude qu'avec de l'eau froide.
Action mécanique
Un mouvement adéquat permet de réduire la période d'action d'un produit et donc d'accélérer le processus de nettoyage. Le degré de contamination étant moindre en salle blanche, ce facteur n'est pas important. Il suffit d'essuyer à la main pour éviter au maximum que des particules se libèrent ou s'envolent.
Chariots à seaux - Acier inoxydable
Chariots à un et deux seaux en acier inoxydable. Les accessoires sont totalement autoclavables. Disponibles avec balai et housse de balai.
Chariots à seaux - Plastique
Chariots à un ou deux seaux fabriqués en plastique robuste, de haute qualité (polypropylène).
Balais
Outils isolants, housses de balais, manches pliables, nettoyeurs pour rideaux.
Poubelles
Modèles en acier inoxydable avec pédale ou poussoir.