Seaux, chariots et systèmes d'essorage pour un nettoyage efficace
Un nettoyage parfait repose principalement sur le recours aux bons outils. La vaste gamme de chariots, de seaux et de systèmes d’essorage à configurations multiples de Micronova garantit une application correcte du désinfectant et du détergent, tout en incluant des options améliorées de nettoyage et de rinçage.
Systèmes multi-seaux BucketBinder™
Le système BucketBinder™ Multi-Bucket est un système multi-seaux simple, ergonomique et économique qui permet de ne plus recourir à d’encombrants chariots et cadres. Ce système se démonte facilement, et permet un nettoyage et un stockage plus faciles, à la fois dans les environnements contrôlés et les sites stériles de petite ou grande taille.
Seaux Slim T™
Seaux rectangulaires d'une largeur de 19" à l’intérieur, s’utilisent avec toutes sortes de mops à tête plate ou à franges, dans des environnements contrôlés, avec et sans chariots. Les seaux sont autoclavables.
Chariot à double seaux Slim T™
Un cadre à profil bas en acier inoxydable poli par électrolyse qui permet de transporter les seaux de nettoyage (inclus) de manière sûre et pratique, avec une manœuvrabilité excellente. Seaux disponibles en version acier inoxydable ou polypropylène.
Systèmes de chariot en acier inoxydable SlimLine™
Un système de seaux durable, avec un cadre forgé dans un acier inoxydable poli par électrolyse, avec barre d'essorage en option, et trois supports agrippants pour faciliter le rangement le remplacement des manches et les têtes de mops. Disponible sous forme de système à seau double ou triple.
Système de mops à tête plate MegaWringer™
Une conception ergonomique unique qui relève le manche des mops tout en exerçant une pression d'essorage vers le bas, ce qui permet d’essorer les mops à tête plate sans effort. Idéal pour essorer parfaitement les mops à tête plate, tout en empêchant l’utilisateur d'avoir mal aux poignets ou au dos.