Mesures du pH
Les mesures du pH effectuées à l’aide d’un pH-mètre ne peuvent être correctes et précises que si vous utilisez le tampon adapté à votre instrument. En fonction de l’instrument utilisé et de votre plage de mesure du pH, différentes solutions tampons et différentes températures peuvent s'avérer nécessaires. Quelles que soient vos exigences, nous avons la solution tampon pH qui répond à vos besoins.
De nombreuses améliorations ont été apportée à la gamme de tampon pH pour vous faciliter la vie :
- Des solutions colorées permettant de reconnaître facilement la solution adaptée
- Des solutions tampons pH en sachets pour garantir que la solution est « neuve » à chaque étape de votre processus de mesure
- Des solutions tampons pH mesurées à 25 degrés Celsius pour répondre à vos exigences en matière de température (tableau de déviation de la température toujours disponible)
Sélection de produits
Tampons pH en sachets
La bonne solution tampon à portée de main. Idéale pour l'étalonnage précis de vos pH-mètres ! Des tampons issus d’un fournisseur accrédité ISO 17034, scellés pour en garantir la fraîcheur, faciles à utiliser, fiables et précis, traçables selon le NIST
Tampon pH à 20 °C
Une gamme complète de solutions tampons pH fabriquée par un fournisseur accrédité ISO 17034, traçable selon le NIST, disponible en des formats et des types d’emballage très divers, de 100 ml à 20 l
Tampon pH à 25 °C conforme à la Ph. EUR.
Une très large gamme de tampons contrôlés à 25 °C adaptées aux applications nécessitant des mesures très précises
Solutions tampons pH colorées
Une identification facile de vos solutions pH grâce à une couleur spécifique présente un avantage de taille car elle permet d'éviter les erreurs d'étalonnage
Tampons de pH, étalons secondaires
Une très large gamme de tampons très précis, traçables selon les normes NIST, DIN 19266 et IUPAC
Bandelettes indicatrices de pH
Vous avez besoin d’avoir un aperçu rapide de la plage de pH d'une solution ? Les bandelettes de pH sont rapides et faciles à utiliser.
Solutions de nettoyage et d’entretien
Des solutions de nettoyage et d’entretien pour les électrodes pH.
FAQ
Vous avez besoin d’une électrode de pH et d’au moins deux tampons pH, l’un avec un pH 7 et l’autre à un pH 4 ou 10. Les accessoires optionnels qui prolongeront la durée de vie de votre électrode sont : une solution de stockage, des flacons d’absorbant et une solution nettoyante.
Il existe deux manières de tester le pH:
1. Bandelettes de pH ou papier indicateur
2. pH-mètre et électrodes
Si vous souhaitez mesurer le pH sur le terrain et que vous voulez transporter votre pH-mètre d’un endroit à un autre, vous devez utiliser une batterie. Si l’appareil de mesure doit être fixe, comme au laboratoire, choisissez une version de paillasse.
La meilleure solution pour le stockage est une solution 4 M KCL. Un tampon pH 4, un tampon pH 7 ou de l’eau du robinet peuvent également faire office de solution de stockage. Attention : Ne stockez jamais votre électrode dans de l’eau distillée.
Nos recommandations : procédez à un étalonnage chaque fois que vous l’utilisez ou à chaque séance d’utilisations.
Oui. Agiter lentement ou remuer doucement l'échantillon pendant la procédure de mesure du pH présente deux avantages importants. Premièrement, le fait que le flux de l'échantillon soit accru sur l’électrode entraîne une réponse plus rapide. Deuxièmement, la solution est correctement homogénéisée, de sorte qu’il n’y a plus aucune zone où le pH a augmenté ou diminué.
Il faut préparer l’échantillon en combinant un échantillon de sol de 5 g et 5 g d’eau distillée, en mélangeant soigneusement, et en permettant au mélange résultant de reposer pendant 10 minutes. Insérer précautionneusement la sonde de sorte que la poire se retrouve dans le sol et que la jonction soit dans le surnageant. Attendre que la lecture se soit stabilisée.
La seule façon de mesurer le pH d'un gaz consiste à le dissoudre dans de l’eau distillée et de mesures le mélange.
- ISO 17034-2016 pour les fournisseurs signifie que l’ensemble des tampons sont produits et testés par un expert pour que vous ayez entièrement confiance en la qualité de ces produits.
- L'accréditation se base sur l'existence d'un laboratoire de tests compétent, qui doit notamment employer du personnel qualifié et démontrer que chaque analyse effectuée répond à des critères spécifiques.
- Tous les instruments utilisés sont régulièrement vérifiés par des laboratoires d'étalonnage officiellement autorisés.
- Tous les paramètres pertinents utilisés pour les mesures (poids et T°), correspondent à des normes nationales et internationales.
- Exigences générales pour la compétence et le fonctionnement régulier de la production de matériaux de référence.
- Toutes les méthodes que le fabricant utilise pour certifier ses standards doivent être validées et établies comme précises.
Documentation
Ressources supplémentaires
Électrochimie
Vous recherchez également un nouveau pH-mètre ? Découvrez notre offre ici :