Spectroscopie
Découvrez une vaste gamme en plein essor de spectrophotomètres et de biophotomètres adaptés à vos besoins. Procurez-vous aussi d'autres instruments, réactifs et cuves pour toutes vos applications associées.
Étalons pour l'étalonnage du spectrophotomètre
Ce kit d'étalonnage comprend trois filtres en verre gris pour vérifier l'exactitude de l'absorbance et un filtre en verre à l'oxyde d'holmium pour contrôler celle de la longueur d'onde.
Spectrophotomètres
VWR offre une gamme totale de spectrophotomètres VIS, UV/VIS, à fluorescence et de faible volume. Les systèmes d'optiques sont à faisceau unique, divisé ou double. Les lampes sont au tungstène ou au xénon. Spectrophotomètres pour sciences de la vie ou eau
Thermo Scientific
Les spectrophotomètres Vis/UV-Vis Genesys offrent des performances d’exception. Choisissez entre les spectrophotomètres VIS et UV/VIS à systèmes d'optique à faisceau unique, divisé ou double. Les lampes sont au tungstène ou au xénon.