Spectrométrie de masse (MS)
La spectrométrie de masse est un outil important permettant d’identifier des composés ou des matières spécifiques avec un haut degré de précision. Parmi ses différentes utilisations, on trouve la qualité alimentaire et la sécurité, les tests sur les médicaments, l’analyse des résidus de pesticides, l’identification des protéines, et la datation carbone. Avantor propose une gamme complète de produits qui répondent à vos besoins en spectrométrie de masse.
Produits et équipement Avantor pour la Spectrométrie de masse
Instruments - LC-MS
Amenez vos analyses au niveau supérieur, découvrez la gamme d’instruments LC-MS.
Colonnes de Chromatographie
Les colonnes de Chromatographie représentent un outil essentiel pour séparer les composés et molécules d’un échantillon. Avantor vous propose un large choix afin que vous puissiez trouver le produit le plus adapté à vos besoins.
Réactifs de protéines
Avantor dispose d’une gamme complète de réactifs pour le dosage des protéines afin d’en mesurer la concentration totale dans un échantillon, pour comparaison avec un standard. Consultez nos produits.
Protéines et Peptides
Avantor peut vous fournir différents kits, mélanges ou matrices extracellulaires pour de nombreux usages dans votre laboratoire.
Autres produits
Avantor vous propose un grand choix d’équipement, de produits et de consommables pour la spectrométrie de masse. Consultez nos gammes.
Explication de la spectrométrie de masse
La spectrométrie de masse est un outil important servant à identifier des composés ou des matières spécifiques avec un haut degré de précision. Les applications de cette technique sont nombreuses en partant de la qualité et la sécurité alimentaire jusqu’à la datation au carbone.
Pour faire simple, la spectrométrie de masse est une technique sensible utilisée pour détecter, identifier et quantifier des molécules en se fondant sur le rapport masse sur charge (m/z) de la molécule.
Fonctionnement
Tous les spectromètres de masse ont trois composants : une source d’ionisation, un analyseur de masse et un détecteur d’ions. Des échantillons sont préparés et chargés dans le spectromètre de masse sous forme soit liquide, gazeuse ou séchée, puis vaporisés et ionisés par la source d’ionisation. Ces composants varient dans chaque type de spectromètre de masse qui offre un vaste éventail d'options pour tester différentes propriétés physiques et collecter des données.
Applications de la spectrométrie de masse
Les applications de la spectrométrie de masse sont nombreuseset comprennent des utilisations tant qualitatives que quantitatives. La spectrométrie de masse est plus couramment utilisée dans des laboratoires analytiques pour étudier les propriétés physiques, chimiques ou biologiques de composés.
Applications supplémentaires de la spectrométrie de masse :
- Identifier des composés inconnus
- Déterminer la composition isotope d’éléments dans une molécule.
- Déterminer la structure d’un composé en se basant sur la fragmentation
- Quantifier la quantité d'un composé dans un échantillon
- Comprendre les principes de base de la chimie des ions en phase gazeuse
Ceci fait de la spectrométrie de masse un outil idéal dans la découverte de médicaments, les essais cliniques, la génomique, la géologie et les études environnementales des aliments et du sol. Son utilisation pour la caractérisation des polymorphismes mononucléotidiques (SNP), ainsi que dans les dépistages rapides pour détecter des toxines dans le sang, compte parmi les nombreuses applications de la spectrométrie de masse en médecine et en génomique.