Bien plus qu'une surface propre...
Contec Inc est un fabricant autorisé selon la norme ISO 9001:2015 de produits de contrôle de la contamination permettant de nettoyer et de désinfecter en profondeur les environnements contrôlés partout dans le monde. La vaste gamme de produits pour salle blanche proposée par Contec comprend des essuyeurs pré-imprégnés ou secs, des mops, des désinfectants et des écouvillons, en version stérile ou non, parfaite pour accomplir de nombreuses tâches de nettoyage et de désinfection dans les environnements critiques.
On utilise les produits pour salle blanche Contec dans différents secteurs, comme l’industrie pharmaceutique, les dispositifs médicaux, les produits biopharmaceutiques, la microélectronique, l’optique, les semi-conducteurs et l’électronique.
Alcools, désinfectants et détergents
Une large gamme de désinfectants et de solutions pour les environnements critiques et stériles. Des solutions de peroxyde d’hydrogène et d’IPA jusqu’aux désinfectants rapides à l’action sporicide validée. Contec propose également une solution détergente s
Lingettes et écouvillons pour salle blanche
Des essuyeurs stériles ou non-stériles, secs ou pré-imprégnés, tricotés, non tissés ou en microfibres, mais aussi une large gamme d'écouvillons ayant des longueurs, formats de tête et matériaux de base différents.
Systèmes de mopping pour salle blanche
Une large gamme de mops pour les murs et les plafonds, de seaux, de chariots et d’outils destinés à la désinfection ou au nettoyage des sols, des murs, des plafonds ou de l'intérieur des armoires de sécurité biologique et des isolateurs, dans les environn
Nos produits vedettes
Essuyeurs en polyester 100 % recyclé Contec ReFIBE™
Le 1er essuyeur durable en polyester pour salle blanche fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées. Les ReFIBE™ sont des essuyeurs fabriqués à 100 % à partir de polyester tricoté, aux bords scellés, et dont chaque boîte permet d’empêcher jusqu
Essuyeurs pré-imprégnés d’IPA à 70 % autorisés BPR
Les essuyeurs pré-imprégnés présentent de nombreux avantages par rapport à l’alcool en bouteille et aux essuyeurs secs. Ils minimisent la quantité de solvant utilisé, améliorent le confort et permettent d'avoir un exceptionnel contrôle sur le solvant. Les
Désinfectant sporicide Contec ProChlor
Contec ProChlor est un sporicide révolutionnaire qui tue 100 % les spores en moins d’1 min. Constitué d'un mélange d'acide hypochlorique et d’eau purifiée, Contec ProChlor est prêt à l’emploi et efficace contre les bactéries, les champignons, les virus et
Outils de nettoyage pour mini-environnements Contec EasyReach™
Conçus pour nettoyer les isolateurs, les hottes à flux laminaire, les boîtes à gants et les autres mini-environnements, l’outil de nettoyage ultra-léger en acier inoxydable EasyReach™ de Contec est facile à utiliser et il permet de nettoyer des zones diff