Gants en nitrile pour salles propres VWR Collection
Gants pour salles propres du latex au nitrile avec la nouvelle alternative en nitrile VWR Collection.
- Haute résistance à la traction et forte résistance à la perméation contre un large éventail de solvants, d'acides et de bases
- Doublement emballés dans un sachet en polyéthylène scellé pour salles propres (100 pièces/pochette; 10 pochettes par sac/boîte). Gants stériles emballés individuellement (50 paires dans une pochette, 4 pochettes par sac/boîte)
- Substances extractibles mesurées conformément à la norme IEST-RP-CC005.3
- Version stérile : niveau d'endotoxine <20 UE/gant
- Conforme à la directive EPI (89/686/CEE) et la norme EN 374
- Sans latex de caoutchouc naturel