Unité de distribution et de mise au rebut pour salle propre
Cette unité de distribution et de mise au rebut autonome est idéale pour la zone d'habillement en salle propre.
- Conception moderne, design épuré
- Adaptée à toutes les industries
- Modulaire et facile à installer
- Matériau de fabrication : acier inoxydable 304L poli électrolytiquement
- Ne nécessite pas de fixation au mur
Désignation | L×P×H (mm) | Code art. | Prix promo | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
Distributeur à 4 compartiments | 800x205x600 | 134-0504E | |||
Armoire de mise au rebut | 800x430x900 | 134-0486E | |||
Châssis connectant le distributeur à l'armoire | - | 134-0487E |