Gants pour boîte à gants de laboratoire AlphaTec® d'Ansell fabriqués en matériaux EPDM révolutionnaires
Bénéficiez d'une protection accrue et réduisez le besoin de remplacer les gants grâce aux gants pour boîte à gants de laboratoire AlphaTec® en EPDM et EPDM+, conçus spécifiquement pour les applications en sciences de la vie
Les gants pour boîte à gants de laboratoire AlphaTec® en EPDM et EPDM+ d'Ansell offrent une forte protection et une grande résistance tout en préservant le confort, la dextérité et la sensibilité tactile. Les gants en EPDM+ présentent un système unique de détection des ruptures à double enduction : matériau blanc sur doublure noire, spécifiquement conçus pour les applications en sciences de la vie pour lesquelles l'identification visuelle des entailles et des contaminants est cruciale.
- Qualité et homogénéité excellentes, disponibles dans deux couleurs : EPDM noir et EPDM+ blanc
- Conformité garantie avec les exigences de la FDA en matière de contact alimentaire (FDA CFR21)
- Adaptés pour une utilisation avec un grand nombre de médicaments de chimiothérapie
- Conçus pour la stérilisation répétée, ce qui réduit le besoin de remplacer les gants
- Confortable et souple avec une bonne sensibilité tactile
Taille | Couleur | Longueur | Épaisseur | Diam. | Code art. | Prix | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poids moyen | ||||||||
9,5 | Noir | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4342E | |||
11 | Noir | 800 mm | 0,4 mm | 203 mm | 112-4341E | |||
9,5 | Noir | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4467E | |||
11 | Noir | 800 mm | 0,4 mm | 250 mm | 112-4466E | |||
11 | Noir | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4471E | |||
11 | Noir | 800 mm | 0,4 mm | 300 mm | 112-4470E | |||
Lourd | ||||||||
9,5 | Noir | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4344E | |||
11 | Noir | 800 mm | 0,6 mm | 203 mm | 112-4343E | |||
9,5 | Noir | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4469E | |||
11 | Noir | 800 mm | 0,6 mm | 250 mm | 112-4468E | |||
9,5 | Noir | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4473E | |||
11 | Noir | 800 mm | 0,6 mm | 300 mm | 112-4472E | |||
EPDM, avec doublure | ||||||||
9,5 | Blanc | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4475E | |||
11 | Blanc | 800 mm | 0,5 mm | 203 mm | 112-4474E | |||
9,5 | Blanc | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4477E | |||
11 | Blanc | 800 mm | 0,5 mm | 250 mm | 112-4476E | |||
9,5 | Blanc | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4479E | |||
11 | Blanc | 800 mm | 0,5 mm | 300 mm | 112-4478E |