Outil de nettoyage pour isolateurs : matériel pour balai, tête de rechange et manche
Spécialement conçu pour fonctionner avec les isolateurs et sur d'autres zones réduites difficiles à atteindre
- Faciles à manœuvrer, ses poignées légères permettent une utilisation d'une seule main
- La tête pivotante à profil bas vous permet d'atteindre des endroits difficiles d'accès
- Conçue pour permettre des remplacements rapides de housse en cours de fonctionnement, la tête rembourrée assure un nettoyage constant des différentes surfaces sans perte de puissance de nettoyage
- Les bords arrondis permettent de nettoyer les coins de l'isolateur et d'éviter les rayures ou d'endommager les surfaces
- Disponible avec différents types de manches ou de housses de balai, stériles et non stériles
Désignation | Cdt. | Code art. | Prix promo | Quantité | |
---|---|---|---|---|---|
Outil de nettoyage pour isolateurs AlphaMop™ | 1 balai/boîte ; 2 manches (18" et 24") ; 1 tampon de mousse en polyester et 6 housses de balai en polyester |
129-0273E | |||
Housses et tampons de rechange en polyester Mini AlphaMop™stériles | 125 housses et 25 tampons/boîte |
141-1046E | |||
Outil de nettoyage pour isolateurs avec housses en Microdenier et tampons en polyester stériles | 5 housses et 1 tampon/sachet, 25 sachets/boîte |
141-1047E | |||
Tampons de mousse en polyester de rechange Mini AlphaMop | 10/paquet (10) 1 * 100 pièces | 129-0275E | |||
Housses de balai de rechange AlphaWipe® (Classe ISO 4-8) | 150 housses de balai/boîte ; 25 housses/sachet intérieur, 6 sachets intérieurs/boîte | 129-0276E | |||
Kit de rechange en polyester pour outil de nettoyage pour isolateurs Mini-AlphaMop™ (Classe ISO 4-8) | 150 housses de balai/boîte ; 25 housses/sachet intérieur, 6 sachets intérieurs/boîte ; 6 tampons de mousse/boîte | 141-1058E |