Concentration par aspiration
La concentration de vos échantillons précieux est cruciale pour la création de nouvelles substances. Toute contamination ou perte de contenu entre les échantillons, ainsi en cas de 'choc', doit être évitée.
VWR offre le summum du choix de systèmes de concentration par aspiration dédiés pour la synthèse organique.
Concentrateurs par aspiration CentriVap®
Pour les solvants aqueux ou les échantillons acides. Température jusqu'à 100 °C par incréments de 1 °C. Rotors pour tous les tubes et les plaques à micropuits.