Électrochimie de laboratoire, de terrain ou de processus
Nous proposons les grandes marques aussi bien que notre gamme VWR Collection au rapport qualité-prix excellent. Tout le nécessaire pour l'électrochimie au même endroit !
En savoir plus sur nos nouvelles technologies
Électrodes de pH et ORP stérilisables par biotraitement, SteamLine, SI Analytics®
Électrodes high-tech autoclavables aux caractéristiques de performances exceptionnelles. Compatibles avec les environnements exigeants (Traitement SIP et nettoyage CIP).
Électrodes de pH combinées, ProcessLine, SI Analytics®
Des capteurs à faible maintenance destinés aux applications de processus haut rendement de l'industrie chimique, pour les milieux alcalins, acides, hautement oxydants et à force ionique extrême.
Capteurs d'oxygène dissous pour les applications industrielles aux exigences élevées en matière d'hygiène, OxyFerm FDA, Hamilton Bonaduz
OxyFerm FDA, un capteur d'oxygène électrochimique comportant une membrane agréée FDA pour un usage dans les processus hygiéniques, compatible avec la stérilisation à la vapeur, l'autoclavage et les nettoyages CIP.
Électrodes de pH EasyFerm Plus, Hamilton Bonaduz
La conception d'EasyFerm Plus est capable de faire face aux applications exigeantes des secteurs pharmaceutique et chimique. Les électrodes présentent des signaux de mesure stables après la stérilisation à la vapeur, l'autoclavage et les nettoyages CIP.
Électrochimie : portefeuille intégral !
VWR vous propose tout le nécessaire pour l'électrochimie au même endroit. Découvrez vite notre offre !