Agitateurs magnétiques et plaques chauffantes
Les agitateurs magnétiques à plaque chauffante forment la colonne vertébrale de tout laboratoire chimique pour le mélange des solutions. VWR dispose de l'agitateur en phase avec vos besoins.
Découvrez ici nos agitateurs magnétiques à plaque chauffante
Agitateurs magnétiques à plaque chauffante VELP®
Agitateurs numériques et analogiques à plaque chauffante pour toutes les exigences en matière d'agitation et de chauffage. Thermorégulation rapide, stable et précise (jusqu'à 370°C) et sécurité maximum. Vitesse max. 1700tr/min.