Lyophilisation
Similaire à la concentration par aspiration, le processus de lyophilisation va plus loin en abaissant la température de l'échantillon au point où la solution gèle et les solvants sont extraits par sublimation. Conçu pour couvrir tous les besoins de lyophilisation des laboratoires de recherche.
Systèmes de lyophilisation, FreeZone®
Des collecteurs atteignant −50 °C sont disponibles pour des capacités allant de 1 à 18 litres. Systèmes en cascade pour des capacités de collecteur de 2, 5, 4, 5, 6 et 12 litre jusqu'à −84 °C.