Synthèse organique avec les produits chimiques Thermo Scientific
Découvrez nos réactifs et matériaux pour la synthèse et l’étude des mécanismes de réaction, incluant les réactifs et les éléments constitutifs sensibles à l'air et à l’humidité.
Notre collection étendue de produits chimiques et réactifs permet d'innover, augmente la productivité et améliore la sécurité au laboratoire. Nous offrons le choix, la qualité et la garantie de l’approvisionnement. Nous avons établi un réseau d'approvisionnement mondial robuste et offrons la commodité de produits catalogue de différentes tailles et pré-emballés, ainsi que des produits chimiques personnalisés procurant des solutions flexibles pour les flux de travail en chimie.
Regarder la vidéo
Téléchargez notre guide pour augmenter les taux Demander une affiche
Forts de notre vaste portefeuille de produits chimiques et de notre expertise, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions complètes qui répondent à l’ensemble de vos besoins en produits chimiques destinés à vos recherches, à l’échelle pilote ou dans des applications de production. Que vous meniez des recherches initiales ou que vous vous prépariez à passer à la production, nous pouvons vous fournir les produits nécessaires de manière sur-mesure. Nos solutions de produits chimiques en vrac vous permettent d’obtenir bien plus que ce que vous trouvez dans nos catalogues, et elles sont disponibles sans problème dans des poids allant de quelques grammes à des centaines, voire des milliers de kilos.
Faites l’expérience d’une assistance de bout en bout grâce à nos services de produits chimiques personnalisés et en vrac.
  • Synthèse personnalisée: Gagnez du temps et améliorez la cohérence de vos produits en nous confiant la mission consistant préparer vos produits chimiques sur-mesure dans nos locaux
  • Spécifications personnalisées : Tirez parti de nos services complets de produits chimiques afin de définir vos spécifications uniques et de les appliquer
  • Étiquetages personnalisés : Utilisez nos services d’étiquetage pour identifier le bon produit ou les détails du lot, ce qui améliorera la visibilité au sein de votre laboratoire
  • Conditionnement et formats d’emballage personnalisés : Recevez le produit dont vous avez besoin, dans le matériau d’emballage adapté ou le format qu’il vous faut
  • Produits chimiques en vrac : Nos solutions de produits chimiques en vrac vous permettront d’obtenir bien plus que ce que vous trouvez dans nos catalogues, et elles recouvrent des poids allant de quelques grammes à des centaines, voire des milliers de kilos
Demander un devis pour du vrac
Réactifs fonctionnels
Les réactifs fonctionnels utilisés le plus couramment, ainsi que des réactifs plus inhabituels pour des réactions spécifiques.
Composés hétérocycliques
Les composés hétérocycliques sont des composés cycliques qui contiennent des atomes provenant d'au moins deux éléments différents dans un cycle et incluent l’azote, l’oxygène, le soufre et des hétérocycles mixtes.
Hydrocarbures
Les hydrocarbures sont des composés organiques entièrement constitués de carbone et d'atomes d’hydrogène.
Inorganiques, catalyse et ligands
Les inorganiques incluent les sels, les métaux et les substances fabriquées à partir d’éléments simples. En général, il s'agit de composés ioniques constitués de cations et d'anions liés par une liaison ionique.
Composés contenant de l’halogène
Les halogénures organiques sont des composés organiques contenant fluor, chlore, brome et iode.
Composés contenant de l'azote
Les composés contenant de l'azote incluent, entre autres, des aminés et des dérivés, des nitriles, des azotures et des hydrazines.
Composés contenant de l’oxygène
Les composés contenant de l’oxygène incluent alcools, aldéhydes, cétones, éthers, acides carboxyliques et dérivés.
Composés contenant du phosphore
Les composés contenant du phosphore incluent des esters d'acides organophosphorés, des esters phosphoniques, des phosphines et des phosphites.
Composés contenant du soufre
Les composés contenant du soufre incluent les thiols, les thioéthers, les thioesters, les thiourées, les sulfamidés et les sulfoxydes.
Science des matériaux et polymères
Les polymères organiques incluent polysaccharides, polypeptides, polynucléotides et matériaux synthétiques comme les plastiques communs, par ex. le polyéthylène, le polychlorure de vinyle et le polystyrène.
Organométalliques
Composés chimiques ayant au moins une liaison chimique entre un atome de carbone d'une molécule organique et un métal, incl. les métaux alcalins, alcalino-terreux, et de transition et parfois des métalloïdes tels le bore, le silicium et le sélénium.
Produits biochimiques
Tout produit chimique dans un système biologique ou utilisable dans la recherche biologique. Ils incluent des molécules tels que des acides aminés, des vitamines et des nucléotides, des produits chimiques organiques et inorganiques.
Brochures Notes d'application
RÉDUCTION DE WOLFF-KISHNER
Apprenez-en davantage sur la réduction de Wolff Kishner qui explique la réduction des aldéhydes et des cétones en alcanes.
RÉACTION DE WITTIG
Découvrez la réaction de Wittig qui permet de préparer un alcène via la réaction d’aldéhydes ou de cétones à partir de l’ylure issu d’un sel de phosphonium.
SYNTHÈSE D’INDOLE DE FISCHER
Apprenez-en davantage sur la synthèse d’indole de Fischer qui explique la conversion d’hydrazones d’aryle en indoles.
BROMATION DE WOHL-ZIEGLER
Apprenez-en davantage sur la bromation de Wohl-Ziegler, qui consiste en la bromation en positions allyliques avec des N-bromosuccinimides (NBS).
RÉACTION DE SIMMONS-SMITH
Apprenez-en davantage sur la réaction de Simmons-Smith qui permet la cyclopropanation des oléfines.
RÉDUCTION DE CLEMMENSEN
Découvrez la réduction de Clemmensen qui permet la désoxygénation des aldéhydes ou des cétones en vue de produire l’hydrocarbure correspondant.
RÉACTION PAR COUPLAGE CROISÉ DE SUZUKI
La réaction par couplage croisé de Suzuki est une réaction à catalyseur métallique, qui a typiquement lieu avec du Pd, entre un organoborane d’alcényle (vinyle), d’aryle ou d’alcynyle (acide boronique ou ester boronique, ou, dans des cas particuliers, avec du trifluoroborane d’aryle) et un halogénure ou un triflate dans un milieu basique.
RÉACTION DE FRIEDEL-CRAFTS
Découvrez l’acylation Friedel–Crafts, qui consiste en la réaction d’un arène avec des chlorures d’acyle ou des anhydrides à l’aide d’un catalyseur tel qu’un acide fort de Lewis.
RÉARRANGEMENT DE BAEYER-VILLIGER
Apprenez-en davantage sur l’oxydation Baeyer-Villiger qui est le clivage oxydatif d’une liaison carbone-carbone adjacente à un carbonyle et qui convertit les cétones en esters, et les cétones cycliques en lactones.
RÉACTION DE GRIGNARD
Apprenez-en davantage sur la réaction de Grignard qui consiste en l’addition d’un halogénure organomagnésiens (réactif de Grignard) à une cétone ou à un aldéhyde, afin de former, respectivement, un alcool tertiaire ou secondaire.
RÉARRANGEMENT DE BECKMANN
Découvrez le réarrangement de Beckmann qui est une réaction des oximes pouvant produire soit des amides, soit des nitriles, en fonction du matériau de départ. (Les oximes dérivées des cétones donnent des amides ; les oximes dérivées des aldéhydes produisent des nitriles)
OXYDATION DE DESS-MARTIN
Regardez et apprenez-en davantage sur le périodinane de Dess-Martin (DMP), un composé hypervalent de l’iode qui permet une oxydation sélective et très douce des alcools en aldéhydes ou en cétones.