Évaporateurs rotatifs
Les évaporateurs rotatifs sont utilisés pour l'extraction efficiente et délicate des solvants hors des échantillons par évaporation, sous une pression atmosphérique réduite afin que les solvants s'évaporent plus vite à basse température.
Évaporateurs rotatifs, Heidolph
Le modèle Hei-VAP Core ignore délibérément les menus complexes et la programmation automatique. Il privilégie plutôt un fonctionnement simple, un accès direct aux paramètres et des affichages d'activité visuels.