Gants DuPont™ Tychem®
Continuez à vous protéger en toute confiance jusqu’au bout des doigts ! Une nouvelle gamme de gants de protection de Dupont pour compléter sa gamme de vêtements de protection. Les vêtements de protection contre les produits chimiques Tychem® de DuPont sont connus pour leur fiabilité vis-à-vis des expositions dangereuses aux produits chimiques organiques et non-organiques. Pour que vous soyez sûrs d’être protégés jusqu’aux bouts des ongles, DuPont étend ses solutions de protection contre les produits chimiques avec Tychem®, sa nouvelle gamme de gants qui affiche une compatibilité parfaite avec ses combinaisons.
DuPont™ Tychem® NP530
Du néoprène à double trempage sur du caoutchouc naturel. Parfaits pour des manipulations précises dans des environnements où des solvants sont présents. Le néoprène sur du caoutchouc naturel apporte un réel plus en matière de dextérité
DuPont™ Tychem® NT430
Nitrile hybride très confortable. Parfaits pour le travail dans les environnements humides ou graisseux et pour la manipulation de petites pièces. Approuvés pour le contact alimentaire.
DuPont™ Tychem® NT480
Conçus pour durer et réduire la fatigue. Parfaits pour travailler en toute sécurité dans les environnements humides ou graisseux. Floqués, avec une conception ergonomique pour un confort amélioré.
DuPont™ Tychem® NT420
Gants à usage unique très résistants, constituent une barrière contre la plupart des huiles, des graisses et des hydrocarbures. Parfaits pour les tâches nécessitant une protection contre les produits chimiques tout en préservant la sensation du toucher.
Vidéo
Gants DuPont™ Tychem®
La gamme de gants Tychem®, pour une meilleure compatibilité avec notre gamme d’équipement de protection individuelle.