Produits DuPont™ ProShield®
Fabriquées à partir d'un tissu doux et particulièrement respirant, les combinaisons ProShield® de DuPont aident à protéger des particules non dangereuses et des légères éclaboussures de liquides.
En savoir plus
Proshield® 20
Basée sur la technologie SMS, c’est une combinaison respirante légère comme une plume pour un niveau d’entrée de protection de Type 5, 6.
Proshield® 20 SFR
ProShield® 20 SFR permet d’assurer une protection limitée contre la propagation des flammes (indice 1) en plus d'une protection contre les particules et les projections limitées de liquides ou les vaporisations de liquides à base d’eau.
Proshield® 8 Proper
Les combinaisons ProShield® 8 Proper sont confortables car la matière qui les constitue laisse passer l’air et la vapeur d’eau. Les combinaisons ProShield® 8 Proper peuvent être réutilisées de nombreuses fois, et on peut même les laver jusqu’à sept fois.