Comment choisir le bon système de pompe de Masterflex®
Les systèmes de pompes péristaltiques Masterflex® fournissent précision et reproductibilité supérieures, afin de garantir des performances optimales lorsqu’on les utilise avec les tuyaux adaptés. Ces pompes bénéficient d’une technologie de dernière génération, dont le contrôle par capteur intégré MasterSense™ qui vous garantit la qualité des milieux, la connectivité MasterflexLive® basée sur le cloud, la capacité intuitive de l'écran tactile numérique et les pompes péristaltiques économiques et nécessitant peu d’entretien. Notre portefeuille exhaustif vous propose ce dont vous avez besoin pour passer du laboratoire à la production.
Comprendre les différentes familles de pompes Masterflex
Masterflex propose quatre familles de pompes différentes, qui se différencient par leur débit :
Gamme de pompes péristaltiques Masterflex — Boutique par plage de débit
Ismatec® Series
Micro-débit, degré d’exactitude élevé
Plage de débit :
0,0001 à 365 ml/min
Pompe microdébit >
L/S® Series
Contrôle précis du débit
Plage de débit :
0,00005 à 3400 ml/min
Débit de précision >
I/P® Series
Des systèmes puissants
Plage de débit :
0,001 à 26 l/min
Débit industriel >
B/T® Series
Débit maximal
Plage de débit :
0,3 à 42 l/min
Pompes débit maximal >
Pour chaque option du portefeuille de pompes Masterflex, on trouve généralement trois composants primaires qui constituent un système de pompe : l’entraînement de la pompe, la tête de pompe, et les tuyaux pour pompes. Selon la famille de pompes que vous avez choisie, l’entraînement de pompe et la tête de pompe peuvent être assemblés à l’avance, ou bien il faut les commander séparément. Pour plus d'informations, visitez Sélectionnez les composants adaptés à votre application.
5 questions-clés qui vous aident à sélectionner le système de pompe qu'il vous faut
Pour vous aider à sélectionner les bons composants nécessaires à l’optimisation de votre système de pompe, il vous suffit de répondre aux cinq questions-clés ci-dessus pour mieux comprendre les paramètres du système de pompe Masterflex qu'il vous faut :
Quelle est votre application ? – Certaines exigences-clés peuvent déterminer la sélection finale de vos composants ; il s’agit du type d’environnement où le pompage aura lieu, ou certaines exigences réglementaires nécessaire à votre flux de travail.
- Quel milieu pompez-vous ? – Quels sont les réactifs spécifiques que vous allez pomper à l’aide de votre système de pompe Masterflex ? Quelles sont les propriétés chimiques (organique/inorganique, pH, etc.) de ces réactifs ? Quelles sont les propriétés physiques (viscosité, présence de particules, etc.) pouvant avoir un impact sur les composants que vous choisissez ?
- À quel débit pompez-vous ? – Il peut s'agit d'un débit statique, ou bien d'une plage de débits. Dans tous les cas, le débit est directement impacté par les composants primaires (l’entraînement de la pompe, la tête de pompe, et les tuyaux pour pompes) de votre système de pompe Masterflex, et il faut en tenir compte lorsqu’on sélectionne ces composants.
- Quelles seront la pression et la température de fonctionnement ? – Du point de vue de la pression, il est important de comprendre à la fois la pression maximale de fonctionnement ainsi que les facteurs pouvant influencer la pression au fil du temps (par ex. filtration inline). De plus, il est tout aussi essentiel de comprendre combien de « tirage » sera nécessaire à l’intérieur de votre voie de liquide au niveau de l’entrée de la pompe. Pour ce qui est de la température, le fait de connaître quelles sont les limites supérieure et inférieure de la plage de température à laquelle vous avez l’intention de faire fonctionner votre pompe constituera la base des options de tuyaux que vous achèterez.
- De quel type de contrôle des instruments avez-vous besoin ? – Que vous contrôliez votre système de pompe Masterflex localement, l’entrée analogique, le contrôle à distance / la mise en réseau avancée, etc., le fait de comprendre quel type de contrôle vous avez besoin pour parvenir à vos fins vous aidera à qualifier les caractéristiques-clés de l’entraînement que vous avez choisi comme élément de votre système de pompe Masterflex.
Sélectionner les composants adaptés à votre système de pompe
Une fois que vous avez répondu aux cinq questions-clés mentionnées ci-dessus, vous pouvez à présent commencer à sélectionner les composants de votre système de pompe Masterflex. Comme dit précédemment, un système de pompe complet de Masterflex est constitué de trois composants primaires : l’entraînement de la pompe, la tête de pompe, et les tuyaux pour pompes. Pour les familles Ismatec® et B/T® , l’entraînement de la pompe et la tête de pompe sont habituellement configurées pour former une SKU unique ; cependant, pour les familles L/S® et I/P® , l’entraînement de la pompe et la tête de pompe sont habituellement installés séparément.
Ce dont il faut tenir compte lors du choix d’un entraînement Masterflex
- Débit – Chaque famille Masterflex se définit par la plage de débit prise en charge par les entraînements compatibles. Par conséquent, vous voudrez choisir un entraînement qui a le(s) débit(s) dont vous avez besoin pour votre application.
- Vitesse fixe ou variable – Les entraînements Masterflex à vitesse fixe sont habituellement moins coûteux, mais ils ne sont pas capables de prendre en charge un ajustement à la demande du débit ; les entraînements à vitesse variable peuvent ajuster la vitesse, et aussi le débit, comme on le voudrait, mais ils sont généralement plus chers.
- Précision du débit ou volume de distribution – Certains entraînements ne permettent d'apporter que des modifications du débit à ajustage manuel basées sur le potentiomètre, alors que bon nombre d’entre eux sont munis d’un circuit numérique de contrôle de la vitesse pour les applications nécessitant des débits ultra-précis et plus reproductibles.
- Type de contrôle nécessaire – Certains entraînements Masterflex ont un fonctionnement plus basique, mais ils n’assurent qu'un contrôle local au niveau de la paillasse, alors que d’autres entraînements peuvent garantir un contrôle analogique et même un contrôle à distance, via les protocoles avancés de communication, tels que Profibus®, EtherNet/IPTM, etc.
- Stérilisation et protection contre les risques – Bon nombre d’entraînements Masterflex sont munis de boîtiers en acier inoxydable, et ils sont étanches à la poussière et à l’eau, afin de pouvoir être nettoyés comme il se doit ; d’autres, en revanche, sont proposés dans différentes options de boîtiers afin de faire des économies.
Ce dont il faut tenir compte lors du choix d'une tête de pompe Masterflex
- Débit – Différentes têtes de pompe Masterflex affichent différentes capacités de débit, en fonction de leur format et du nombre de rouleaux qu’elles utilisent. Il est important de bien tenir compte des spécifications techniques de chacune des têtes afin de garantir que celle que vous avez choisie peut prendre en charge le(s) débit(s) nécessaire à votre application.
- Fréquence de remplacement des tuyaux – Certaines têtes de pompe Masterflex ont été conçues pour un format de tuyaux spécifique ; généralement, elles ne permettent pas un remplacement rapide des tuyaux. D’autres têtes de pompe prennent en charge de multiples formats de tuyaux Masterflex, et incorporent la fonctionnalité de remplacement rapide des tuyaux.
- Nombre de canaux désiré – Si vous connaissez le nombre de canaux dont vous avez besoin pour travailler, que ce soit pour améliorer la productivité ou pour réduire les pulsations, cela vous aidera à savoir quelles sont les options de têtes de pompe Masterflex qui s'offrent à vous.
- Compatibilité chimique – Habituellement, les produits chimiques qui sont pompés n’entrent jamais en contact avec la tête de pompe, mais en cas de fuite de produit, les matériaux utilisés pour constituer les têtes de pompe Masterflex deviennent un facteur-clé du processus de sélection.
- La précision obligatoire – Pour obtenir des débits ultra-précis et reproductibles, choisissez nos têtes de pompe standard qui ne prennent en charge qu’un seul format.
Ce dont il faut tenir compte lors du choix de tuyaux pour pompes Masterflex
Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lorsque vous choisissez les tuyaux pour pompes qu'il vous faut. Pour avoir un guide détaillé à ce sujet, consultez notre Guide de sélection des tuyaux « STAMP » . Voici un aperçu du guide de sélection :
- Taille – Le diamètre intérieur et l’épaisseur des parois déterminent des résultats-clés tels que le débit, la pression maximale, et la capacité à bien manipuler le liquide visqueux. Pour la plupart des applications, nos Tuyaux pour pompes de précision constituent un choix excellent. Pour les applications où des liquides particulièrement visqueux sont présents, ou quand des pressions élevées caractérisent la voie de liquide, utiliser nos tuyaux pour pompes hautes performances constitue la meilleure option. (REMARQUE : Si l'on utilise des tuyaux pour pompes hautes performances, il faut obligatoirement choisir un entraînement de pompe et une tête de pompe Masterflex compatibles avec ces tuyaux.)
- Température – Le fait de comprendre à la fois quelles sont les températures du liquide et les températures environnementales, et de les comparer aux valeurs correspondant aux matériaux constituant les tuyaux proposés, peut vous aider à sélectionner vos tuyaux pour pompes Masterflex.
- Application – Certaines applications ont des exigences spécifiques au secteur concerné, comme le respect de la réglementation fédérale ou autre, dont la norme FDA 21 CFR 177.2600 et USP Classe VI ; par conséquent, consulter les homologations réglementaires des matériaux constituant les tuyaux Masterflex est incontournable. Le fait de comprendre la viscosité et la présence de particules dans le liquide peut également vous aider dans la sélection des tuyaux pour pompes Masterflex.
- Milieux – Il est important de se familiariser avec la nature des produits chimiques constituant votre/vos réactif(s), et de vérifier la compatibilité des matériaux constituant les tuyaux Masterflex avec ces produits. Notre Base de données sur la compatibilité chimique peut vous aider à choisir le bon produit.
- Pression – Une pression élevée nécessite souvent de recourir à des tuyaux pour pompes hautes performances Masterflex à parois épaisses, ainsi que des options de connexion spéciales pouvant supporter ces pressions.
Autres accessoires à prendre en compte
En plus des trois composants principaux qui constituent un système de pompe Masterflex, il faut également prendre en compte bien d’autres éléments. Les connecteurs, tuyaux de transfert, et autres accessoires (par ex., capteurs de débit, capteurs de pression, capteurs de détection de fuite, amortisseurs de pulsations, etc.) sont tous des accessoires importants, car, en garantissant la sécurité des utilisateurs de l'équipement, ils peuvent améliorer de manière remarquable votre voie de liquide globale, tout en occasionnant le moins de temps morts possibles, et en assurant la fonctionnalité maximale de votre équipement et de votre processus. Concernant les questions en lien avec ces accessoires proposés, veuillez contacter votre spécialiste Avantor de la gestion des liquides ou votre équipe d'assistance applications qui sont là pour vous.