Guide de sélection des raccords
L’univers des fournitures pour la biologie regorge de choix. Et ces choix ne dépendent pas de préférences personnelles : chaque pièce doit correspondre aux autres afin de former un écosystème parfait, pour que l’équipement de laboratoire fonctionne correctement.
Nous, chez Masterflex, notre but consiste à faciliter ce processus. Ce guide des raccords vous aidera à trouver le raccord adapté à votre système.
Comment choisir les raccords adaptés
Après avoir décidé de la bonne pompe, du système de chromatographie ou de l’équipement de fermentation, vous voudrez effectuer les bonnes connexions. Si l’on installe des raccords inadaptés, cela peut entraîner des problèmes, tels que :
- Des fuites
- Une baisse indésirable du débit
- De coûteux temps morts
Si vous choisissez des raccords adaptés, cela permettra à votre équipement d'accomplir les missions que vous lui avez confiées.
Sélectionner vos raccords
-
Type de tuyau
Les raccords barbelés fonctionnent au mieux avec des tuyaux flexibles, en silicone ou en PharMed® par exemple. Les raccords à compression fonctionnent bien avec des tubes rigides comme ceux en PTFE ou en polypropylène.
-
Types de matériaux
Les fluides incompatibles avec le matériau de raccord peuvent causer des fuites ou endommager le système. Pour les fluides très corrosifs, les raccords en PTFE sont ce qu'il y a de mieux. Consultez nos tableaux de résistance chimique pour vérifier la compatibilité de votre liquide avec les matériaux.
-
Vérification de la température et de la pression
Les liquides incompatibles avec le matériau qui constitue le raccord peuvent causer des fuites ou endommager le système. Pour les fluides très corrosifs, les raccords en PTFE sont ce qu'il y a de mieux. Consultez notre Base de données de compatibilité qui vous permettra de vérifier la compatibilité de votre liquide avec les produits chimiques et les matériaux.
Types de raccords de base
Lames de raccords barbelés dans les tuyaux souples. L'élasticité des tuyaux permet de maintenir les tuyaux dans le raccord des installations à faible pression.
Les raccords à écrou sont des raccords à déconnexion rapide à utiliser avec un tuyau. Connectez un coupleur femelle à un adaptateur mâle et tirez les bras vers le bas pour une connexion sécurisée. Ils sont capables de résister à des applications à haute pression.
Les raccords pour chromatographie sont un type de raccord à compression conçu pour la HPLC ou d'autres applications à haute pression. Ces raccords résistent à des pressions atteignant 1 000 psi.
Les raccords à compression ont un écrou qui comprime le tube rigide contre le corps du raccord pour les applications à haute pression.
Les raccords Luer ont été conçus pour fonctionner avec des microtuyaux et seringues de type Luer. Les extrémités de connexion de taille standard rendent les raccords Luer, les robinets d’arrêt et les collecteurs complètement interchangeables pour des installations infaillibles.
Les raccords de tuyaux sont filetés dans des tailles NPT (National Pipe Taper), UNF (Unified Fine Thread), ou BSP (British Standard Pipe) pour des connexions permanentes de tuyaux à haute pression.
Les raccords à déconnexion rapide vous permettent d'établir et de supprimer la connexion entre les tuyaux sans avoir à séparer ces tuyaux du raccord. Ils sont disponibles avec des connexions barbelées, de tuyau, à compression et John Guest®.
Les raccords sanitaires sont conçus pour des connexions de tubes exempts de contamination. La plupart de ces raccords autoclavables satisfont aux exigences de la FDA et USDA et les normes sanitaires 3A.
Les formats de filetage de tuyaux
À l’origine, les tuyaux étaient spécifiés avec un diamètre extérieur et une épaisseur de paroi standardisés, si bien que la taille nominale du tuyau était approximativement égale à celle du diamètre intérieur. La relation entre le diamètre extérieur, l’épaisseur de la paroi et la taille nominale du tuyau n’étant plus vraie, les échelles en pouces des filetages NPT (National Pipe Taper) et UNF (Unified Fine Thread) sont différentes de l’échelle en pouces anglais standards.
propose également des raccords BSP (British Standard Pipe) pour le raccordement de systèmes utilisant à la fois des filetages NPT et BSP. Consultez le tableau ci-dessous pour comparer ces deux styles de filetage.
Dimensions | Filets par pouce | |
NPT | BSP | |
1/8" | 27 | 28 |
1/4" | 18 | 19 |
3/8" | 18 | 19 |
1/2" | 14 | 14 |
3/4" | 14 | 14 |
Certificats de conformité
Cherchez l’icône « Certificats » qui accompagne les produits concernés afin de savoir aisément si un certificat de qualité est disponible. Notre équipe du service client peut fournir un certificat de conformité de la résine ou de l’élastomère pour bon nombre de nos raccords, tubes et produits de joints d'étanchéité. Vous pouvez demander cette documentation GRATUITE au moment de l’achat en cochant l’option « conformité » d’un article spécifique.
Les certificats dressent la liste suivante pour votre société :
- Numéro du bon de commande
- Référence de la commande
- Référence catalogue
- Formulation/composé
- Numéro de lot (si applicable)
- Pays d’origine
Les certificats comportent également la liste des règlementations et normes instaurées par des organismes que respectent les raccords, tuyaux ou les joints d'étanchéité :
- FDA
- USP
- USDA
- National Formulary
- NSF International
- GMP
- 3A
Suivez notre guides des raccords
La recherche de pièces compatibles peut s'avérer difficile ; il s’agit d'une étape importante du processus de constitution d'un laboratoire, mais elle peut facilement échouer si l'on achète des pièces incompatibles. Nous vous facilitons la tâche consistant à choisir les bons raccords. Notre guide des raccords vous aidera à coup sûr à trouver exactement ce dont vous avez besoin.