Pompes péristaltiques Masterflex® I/P® Series
Solutions de pompage de processus
Des pompes puissantes faites pour durer lors des processus exigeants et dans les environnements de production.
Plage de débit : 0,0006 à 26 LPM
Les pompes péristaltiques Masterflex I/P Series possèdent des moteurs puissants et sont mieux protégées des risques liés au secteur. Parfaites pour les applications de processus.
Composants de pompe Masterflex I/P Series
Caractéristiques et avantages des pompes Masterflex I/P Series
Si vous avez besoin de valeurs nominales de débit allant jusqu’à 26 LPM, et de pressions allant approximativement jusqu'à 2,7 bar, nos pompes de la gamme I/P sont le choix idéal. Nos pompes sont :
- Fiables et nécessitent peut d’entretien, d’où moins d’interruptions dans vos processus
- Conçues pour s'adapter à l’échelle : de la R&D au processus
- Risques réduits grâce à un système fermé : le liquide n’entre en contact qu’avec les tuyaux
- Prennent en charge les liquides sensibles au cisaillement et visqueux
- Parfaites pour la filtration, les alimentations en milieu, le remplissage de poches, les applications d'échantillonnage chimiques, et bien plus encore.
- Compactes
Toutes les têtes de pompe Masterflex I/P ont été conçues pour travailler au mieux avec les tuyaux de pompes de précision I/P ou de précision hautes performances I/P, ce qui garantit une traçabilité lot par lot ; on peut se fier aux performances de la pompe.
La pompe Masterflex MasterSense I/P est munie d'une interface intuitive à écran tactile, qui inclut :
- La pompe Masterflex MasterSense I/P est munie d'une interface intuitive à écran tactile, qui inclut :
- La sauvegarde des programmes de distribution les plus fréquemment utilisés
- Un contrôle des lots
- La précision dans la distribution du volume
- Une connexion au réseau via EtherNet/IP standard, Profibus, analogique, ou MasterflexLive
Services et outils personnalisés
Solutions d'ingénierie personnalisées
Un partenariat sur les pompes fabriquées sur-mesure, pour faire du rêve réalité, depuis plus de 50 ans.
En savoir plus
Tuyaux de longueur personnalisée à la demande
Nous possédons la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins, et vous faire gagner du temps et de l’argent. Choisissez votre type, votre longueur et votre quantité de tuyaux.
En savoir plus
MasterflexLive®
Grâce à MasterflexLive®, vous avez un contrôle en temps réel de l’ensemble des paramètres de votre pompe.
En savoir plus
Masterflex à usage unique
Votre source d'assemblages de biotransformations à usage unique, stériles
En savoir plus
Vous avez besoin de davantage d'informations ou d'aide pour sélectionner le produit le plus approprié pour votre application ?
Nos experts sont prêts à vous aider.