Pompes péristaltiques Masterflex® Ismatec® Microflow Series
Micro-débit, degré d’exactitude élevé
Un contrôle précis en appuyant simplement sur un bouton, dans votre laboratoire ou pour votre processus.
Plage de débit : 0,0001 à 365 mL/min
Avec des plages de débits allant de 0,0001 à 365 mL/min, les pompes à microdébit Masterflex Ismatec à faible débit vous donneront un contrôle précis.
Les pompes à micro-débit Ismatec sont parfaites pour :
- Les auto-analyses
- La cellule de débit
- Le sipper
- Les FEO
- Les applications à faibles alimentation et transfert de débit
Elles bénéficient de la technologie de dernière génération, dont MasterflexLive, la facilité de contrôle et de remplacement des tuyaux, et le fait que les pompes péristaltiques sont économiques et faciles d’entretien. Les pompes Ismatec peuvent accueillir les tuyaux pour pompes Ismatec pour des voies de liquide propre. Remplacer les tuyaux est rapide et facile, avec différentes formulations de tuyaux disponibles, afin de garantir la compatibilité de votre liquide.
Pompes et tuyaux pour pompes Masterflex Ismatec Microflow Series
Pourquoi les pompes Masterflex Ismatec ?
Les atouts des pompes Masterflex Ismatec incluent :
- Débits à partir de 0,0001 mL/min
- Contrôle de la vitesse ultra-précis numérique, digital ou programmable
- Les tuyaux constituent la seule partie en contact avec le liquide, emballés à l’aide d'une technologie avancée, la plupart des moteurs sont compatibles avec MasterflexLive®
- Polyvalence : options de tête simple, double, multicanaux
- La plupart des moteurs bénéficient de 2 années de garantie. Fournisseur certifié ISO 9000
- Autres technologies de pompe
Mode continu
Mode Temps
Mode Volume
Mode À distance
Étalonnage du tuyau
Nos commandes intuitives à écran tactile permettent :
- Contrôle des lots, durée intervalle/off en mode volume et temps
- Contrôle flexible du fonctionnement via contrôle à distance par écran et analogique (contrôle via MasterflexLive)
- Connexion réseau via Ethernet standard (RJ45) ou connectivité via Wi-Fi
- Un port USB permet de procéder aux mises à jour de firmware téléchargeables qui doivent être effectuées sur la pompe
Pompes Ismatec équipées, faciles à utiliser
En plus des autres pompes péristaltiques ISMATEC®, nos produits vedettes comprennent :
Pompe Masterflex® Ismatec® Reglo Digital Miniflex, Avantor®
Pompes polyvalentes qui fournissent avec précision des fluides à faible débit, avec une interface intuitive à écran tactile.
- De pompes de paillasse compactes pour optimiser la facilité d'utilisation, la précision et la fiabilité
- Écran tactile TFT/RGB capacitif 5" (12,7 cm) pour une résolution nette et un large angle de vision
- Un contrôle flexible du fonctionnement via écran ou contrôle analogique à distance
- Modes fonctionnement continu, distribution du volume, et répartition du temps -- contrôle des lots et temps intervalle/off en modes Volume et Temps
- La pompe vous permet de sauvegarder et de retrouver les programmes de distribution largement utilisés pour un réglage rapide
- Système anti-gouttes et réglage de la vitesse disponibles en mode distribution du Volume – pour garantir la précision et minimiser les pertes d'échantillons
- La tête de pompe Miniflex prend en charge des tuyaux continus pour que les trajets empruntés par le liquide restent propres et ininterrompus
- Accès utilisateur à trois niveaux : vous décidez qui peut faire fonctionner la pompe, et à quel niveau
MasterflexLive® est une plateforme sécurisée, basée sur le cloud, qui permet de contrôler les pompes Masterflex ; recevez des notifications en temps réel concernant les paramètres de la pompe, tels que la vitesse, le débit, le volume de distribution, et bien plus encore. Vous pouvez contrôler des processus critiques fonctionnant 24h/24 et 7j/7 sans avoir besoin de mobiliser du personnel sur place, alors que des notifications « push » vous indiquent les conditions de fonctionnement et affichent des messages d’erreurs.
Connexion Internet via Wi-Fi ou prise Ethernet (RJ45) standard située à l’arrière du moteur ; un port USB permet de procéder aux mises à jour de firmware téléchargeables qui doivent être effectuées sur la pompe.
La tête de pompe Miniflex affiche un large angle d’occlusion qui empêche le liquide de revenir, jusqu’à la pression définie des tuyaux. Les galets en polyester thermoplastique auto-lubrifiants limitent les frictions et s’usent peur, pour un fonctionnement sans problème et une grande longévité.
Pompes péristaltiques IPC multicanaux haute précision Masterflex® Ismatec®, Avantor®
La dernière génération d’IPC Masterflex Ismatec est un système flexible et polyvalent de pompes multicanaux qui apporte précision et répétabilité dans un nombre de canaux synchrones pouvant s’élever jusqu’à 24, pour un rendement et des performances plus élevés. Idéales pour l’analyse automatique, les études sur les réacteurs, l’ensemencement de lignées cellulaires et la recherche.
- Moteur planétaire à 8 rouleaux en acier inoxydable qui réduit les pulsations, augmente la précision du débit, et prolonge la durée de vie des tuyaux
- Nouvelle IU intuitive à écran tactile capacitif TFT/RGB de 12,7 cm (5”) avec une résolution nette et un large angle de vue
- Contrôle flexible du fonctionnement via l’écran ou le contrôle à distance (contrôle à distance analogique, en série, ou ÉtherNet/IP)
- Un accès utilisateurs à trois niveaux qui vous donne la possibilité de décider qui peut faire fonctionner la pompe, et à quel degré
- La pompe vous permet de sauvegarder et de consulter facilement jusqu’à 50 programmes de distribution couramment utilisés, pour une configuration rapide
- Sélectionnez le mode fonctionnement continu, le volume et la durée de distribution ; avec contrôle des lots et intervalle/coupure
Ces pompes IPC multicanaux Ismatec® sont munies de moteurs planétaires qui font fonctionner à l’unisson huit rouleaux en acier inoxydable pour garantir la fluidité de la rotation et la précision du débit de liquide. L’écran tactile intuitif affiche le débit ou les tr/min, permet un étalonnage facile, et prend en charge un volume configurable et des modes de distribution selon la durée. La distribution volumétrique constitue un système unique de positionnement à rouleau qui garantit la répétabilité.
Mélangez et faites se correspondre les différentes tailles et formulations de tuyaux au niveau des canaux pour qu’ils puissent s’adapter à votre application. Les cartouches Click’n’go™ incluses assurent une occlusion automatique, pour simplifier l’utilisation, limiter les remplacements de tuyaux, et obtenir des résultats reproductibles.
Pompes péristaltiques à contrôle indépendant des canaux (ICC) Masterflex® Ismatec® Reglo, Avantor®
Contrôle indépendant du débit et de la direction de chaque canal via le clavier ou votre PC.
- Débit de 0,001 à 43 ml/min par canal - le débit dépend des tr/min de l’entraînement, des galets, et de la taille de tuyaux/li>
- Interface USB pour une connexion rapide au PC
- Flexibilité du débit bidirectionnel dans chaque canal
Ces pompes péristaltiques multi-canaux vous permettent de contrôler individuellement le débit et la direction de chacun des canaux, depuis le clavier intuitif, ou via votre ordinateur—soit l’enrichissement de vos capacités de pompage sur votre paillasse, avec une seule unité compacte ! La pompe fournit un pompage continu ou une distribution précise, et la capacité d'un écoulement bidirectionnel dans chaque canal. De plus, l’étalonnage indépendant du canal minimise les différences de tube à tube, garantissant un étalonnage très précis.
Pompes numériques multicanaux Masterflex® Ismatec® Reglo, Avantor®
Pompes multicanaux polyvalentes qui fournissent avec précision des fluides à faible débit, avec une interface intuitive à écran tactile.
- De pompes de paillasse compactes pour optimiser la facilité d'utilisation, la précision et la fiabilité
- Écran tactile TFT/RGB capacitif 5" (12,7 cm) pour une résolution nette et un large angle de vision
- Un contrôle flexible du fonctionnement via écran ou contrôle analogique à distance
- Modes fonctionnement continu, distribution du volume, et répartition du temps -- contrôle des lots et temps intervalle/off en modes Volume et Temps
- La pompe vous permet de sauvegarder et de retrouver les programmes de distribution largement utilisés pour un réglage rapide
- Système anti-gouttes et réglage de la vitesse disponibles en mode distribution du Volume – pour garantir la précision et minimiser les pertes d'échantillons
- Les modèles de pompes à cassette prennent en charge des tuyaux à 3 arrêts, pour un chargement facile et une rétention sécurisée
- Accès utilisateur à trois niveaux : vous décidez qui peut faire fonctionner la pompe, et à quel niveau
MasterflexLive® est une plateforme sécurisée, basée sur le cloud, qui permet de contrôler les pompes Masterflex ; recevez des notifications en temps réel concernant les paramètres de la pompe, tels que la vitesse, le débit, le volume de distribution, et bien plus encore. Vous pouvez contrôler des processus critiques fonctionnant 24h/24 et 7j/7, sans avoir besoin de mobiliser du personnel sur place, alors que des notifications « push » vous indiquent les conditions de fonctionnement et affichent des messages d’erreurs. .
Connexion Internet via Wi-Fi ou prise Ethernet (RJ45) standard, située à l’arrière du moteur ; un port USB permet de procéder aux mises à jour de firmware téléchargeables qui doivent être effectuées sur la pompe.
Les cassettes pour tuyaux (fournies) prennent en charge des tuyaux à 3 arrêts, et elles sont faciles à insérer/retirer, pour un remplacement rapide des tuyaux. Prise en charge de tuyaux d’un DI de 0,13 à 3,17 mm pour une large plage de débit.
Systèmes de pompes à vitesse variable Masterflex® Ismatec® Microflex, Avantor®
Des pompes à faible débit faciles à utiliser avec un démarrage/arrêt réversible à distance, et un changement rapide des tuyaux.
- Des pompes à faible débit faciles à utiliser avec un démarrage/arrêt réversible à distance, et un changement rapide des tuyaux.
- Les pompes peuvent accueillir des longueurs continues de tuyau, créant un trajet propre et ininterrompu pour le liquide, sans raccords.
- Commande de la vitesse monotour séparée et bouton CW/off/CCW avec voyant à LED vert—maintien de la vitesse lorsqu'on allume/éteint la pompe ou qu’on inverse la direction.
- Moteur DC à aimant permanent réversible ; purge du liquide avant ou après le pompage ; pompe le liquide dans n’importe quelle direction.
- Connexions de contrôle à distance à l’arrière de la pompe ; démarrage/arrêt de la pompe avec une fermeture de contact.
Ces pompes faciles à utiliser permettent un pompage réversible et un changement rapide des tuyaux, et affichent des capacités de contrôle à distance. Parfaites pour une alimentation permanente en liquide dans l'analyseur et les autres applications de pompage à faible débit au laboratoire. La tête de pompe à chargement rapide Microflex affiche une occlusion moyenne fixe pour les tuyaux ; il n’y a plus besoin d'ajuster l’occlusion.
Services et outils personnalisés
Solutions d'ingénierie personnalisées
Un partenariat sur les pompes fabriquées sur-mesure, pour faire du rêve réalité, depuis plus de 50 ans.
En savoir plus
Tuyaux de longueur personnalisée à la demande
Nous possédons la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins, et vous faire gagner du temps et de l’argent. Choisissez votre type, votre longueur et votre quantité de tuyaux.
En savoir plus
MasterflexLive®
Grâce à MasterflexLive®, vous avez un contrôle en temps réel de l’ensemble des paramètres de votre pompe.
En savoir plus
Masterflex à usage unique
Votre source d'assemblages de biotransformations à usage unique, stériles
En savoir plus
Vous avez besoin de davantage d'informations ou d'aide pour sélectionner le produit le plus approprié pour votre application ?
Nos experts sont prêts à vous aider.