Pointes robotiques pour les systèmes de manipulation de liquides
Avec des centaines de pointes robotiques Thermo Scientific™ conçues pour s'adapter à plus de 50 stations de travail et têtes de pipetage différentes, nous sommes certains que vous trouverez des pointes qui améliorent votre efficacité par le biais de performances fiables et précises.
Ces pointes sont soumises à un rigoureux programme de contrôle de la qualité pour assurer une qualité constante grâce auquel on obtient des pointes plus droites et un faible coefficient de variation allant de 1% à 3%. Avec des normes de fabrication strictes, nos pointes se situent dans des limites de tolérance 400% plus étroites que les pointes de pipettes standards.
Pointes robotiques Thermo Scientific pour plateformes automatiques de manipulation de liquides Beckman
- Les pointes ont été validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été conçues
- Disponibles en version stériles, non stériles, stérilisées par filtration, gros calibre et à faible rétention
- La pointe extra-longue est compatible avec les microplaques Deep Well 96 puits et 384 puits
Pointes robotiques Thermo Scientific pour les plateformes automatisées de manipulation de liquides Tecan
- La version conductrice des pointes permet d'accroître les performances de pipetage
- Les pointes ont été validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été conçues
- Les pointes de 20 μl augmentent la précision de pipetage à faible volume tout en minimisant les espaces morts d'air
Pointes robotiques Thermo Scientific pour plateformes automatisées et robotisées de manipulation de liquides PerkinElmer/Packard
- La version conductrice des pointes permet d'accroître les performances de pipetage
- Une précision accrue pour vos tests multi-distribution les plus difficiles
- Les pointes ont été validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été conçues
Pointes robotiques Thermo Scientific pour plateformes automatiques de manipulation de liquides Agilent
- Faible pourcentage de coefficient de variation
- Disponibles en version stériles, non stériles, stérilisées par filtration
- Pointes validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été conçues
Pointes robotiques Thermo Scientific pour plateformes automatiques de manipulation de liquides Eppendorf
- Faible pourcentage de coefficient de variation
- Disponibles en version stériles, non stériles, stérilisées par filtration
- Pointes validées sur les stations de travail pour lesquelles elles ont été conçues
Pointes robotiques Thermo Scientific pour d'autres plateformes automatiques de manipulation de liquides
Pointes pour :
- Systèmes universels Qiagen
- Systèmes Molecular Devices
- Stations de travail de manipulation de liquides Caliper/Zymark
- Systèmes de pipetage BioTek
- Plateformes automatiques de manipulation de liquides Thermo Scientific