Imprimer
Pointes robotiques pour système de pipetage automatisé Eppendorf epMotion®
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : sur 5
965-261 965-021 965-262 966-021 966-261 966-262 967-021 967-261 967-262
736-0755EA 160 EUR
736-0755 736-0756 736-0757 736-0758 736-0759 736-0760 736-0761 736-0762 736-0763
Pointes robotiques pour système de pipetage automatisé Eppendorf epMotion®
Pointes de pipettes
Ces pointes d'automatisation pour système de pipetage automatisé epMotion sont disponibles en versions non stérile, stérile et stérile filtrée.
  • Chaque pointe est testée en lot pendant la production à l'aide d'un programme de contrôle qualité en 15 points sur un poste de travail epMotion
  • Les pointes présentent un faible pourcentage de coefficient de variation (% CV)
  • Les pointes stériles sont certifiées exemptes de RNase, DNase, ADN, endotoxine, charge microbienne et pyrogène