Systèmes de pipetage manuels
Présentation des nouvelles pipettes Finnpipette F1 et F1-ClipTip
Les progrès en matière d'efficacité de pipetage connaissent une importante avancée grâce à vos précieux commentaires. Chaque suggestion a été transposée en une fonctionnalité clé qui sécurise davantage vos activités au sein du laboratoire.
- Le réglage du volume est silencieux et sans effort grâce à des forces plus faibles de plus de 50% par rapport aux modèles précédents
- Profitez d'un bouton de réglage du volume texturé et d'une bande de préhension à adhérence améliorée en option
- Désormais, des forces de pipetage plus faibles réduisent encore davantage les risques de microtraumatismes répétés sans compromettre les résultats.
Obtenez des performances exceptionnelles avec une notion de confort réinventée.
Systèmes de pipetage manuels ClipTip
Les pipettes Thermo Scientific™ F1-ClipTip™ révolutionnent les manipulations quotidiennes de pipetage grâce à la technologie de verrouillage innovante Thermo Scientific ClipTip, qui garantit une étanchéité parfaite sur chaque canal avec une fixation et une force d'éjection des pointes minimes. Une fois fixées, les pointes sont fermement maintenues en place. Quelle que soit la pression appliquée, elles ne se desserrent pas et ne tombent pas.
Systèmes de pipetage manuels Finnpipette
Les pipettes Thermo Scientific Finnpipette™ F1 offrent une ergonomie et des performances améliorées grâce à une conception légère, combinée à une fixation et une force d'éjection des pointes minimes. Les modèles de pipettes Finnpipette F2 sont entièrement autoclavables et fabriqués à partir de matériaux de haute qualité qui garantissent la durabilité du produit même pour les applications les plus exigeantes. Choisissez parmi une gamme complète de pointes de pipettes Finntip™ Flex ou Finntip pour des performances incomparables.