Pointes de pipettes universelles
Les pointes de pipettes Thermo Scientific™ ART™ offrent une sélection complète de pointes à filtre barrière, sans filtre et spécialisées. Il n'a jamais été aussi facile de trouver une pointe qui s'adapte à n'importe quelle pipette ou application au sein de votre laboratoire. Toutes les pointes vous offrent la qualité, les performances et la fiabilité éprouvées de la gamme ART, additionnées aux normes Thermo Scientific les plus strictes et à un support technique dans le monde entier.
Des pointes à filtre barrière et sans filtre de 10 μL à 10 mL aux modèles spécialisés gros calibre et à chargement du gel, chaque pointe est certifiée conforme aux normes les plus strictes du secteur quant à la précision du moulage et à la transparence. Elles sont également certifiées exemptes de RNase, DNase, ATP et pyrogènes. De plus, chaque pointe répond aux spécifications exactes du fabricant des pipettes pour lesquelles elles ont été conçues.
Challenge our Barrier Tips at no cost
Pointes à filtre barrière Thermo Scientific ART™
La pointe à filtre barrière Thermo Scientific™ ART™ est étanche et fournit une protection complète contre les aérosols et la contamination par des liquides. Grâce à une gamme complète de produits qui inclut les options de conditionnement sur portoir et rechargeable et propose des pointes spécialisées avec chargement du gel, longueur étendue, protection contre les solvants et gros calibre, il est plus facile de trouver une pointe qui s'adapte à n'importe quelle pipette ou application au sein du laboratoire. Grâce à une technologie avancée de faible rétention, la surface intérieure hydrophobe des pointes à faible rétention ART™ réduit considérablement la perte d'échantillon due à l'adhérence et maximise la récupération des échantillons.
Pointes sans filtre ART™ Thermo Scientific
Une sélection complète de pointes sans filtre et spécialisées fournit la qualité, les performances et la fiabilité éprouvées de la gamme ART™. Les pointes sans filtre ART™ représentent le choix idéal pour n'importe quelle pipette ou application au sein d'un laboratoire. Disponibles sous forme de pointes spécialisées avec chargement du gel, longueur étendue, gros calibre et à faible rétention, ainsi qu'avec les options de conditionnement sur portoir, rechargeable et en vrac.