Moteurs de processus biopharmaceutiques Masterflex® L/S® MasterSense™
Take your process to the next level
Perfect for sanitary environments—
316 polished stainless steel housing IP66 NEMA 4X rated for washdown
Integrated sensors monitor fluid pressure and alert before there is a potential for process failure
Intuitive digital touchscreen with optimized menu navigation to store and recall standard protocols ensuring continuity-
even with wet gloves on!
Over-the-air firmware updates ensure optimization of your pump system without moving the system while MasterflexLive® cloud storage system securely stores, monitors and generates reports for all Masterflex pump systems
Powerful performance in a small footprint. Variable flow up to 3400 mL/min (600 rpm). Brushless, maintenance-free motor provides ±0.1% speed control accuracy with 6000:1 turndown ratio
SHOP DRIVE OPTIONS
Qualitative tube calibration ensures tubing is calibrated precisely
SHOP L/S PUMP TUBING
Convenient open-head sensor and antidrip features. Accepts all L/S pump heads.
SHOP L/S PUMP HEADS
MasterSense™ monitors your media so you don't have to
With the extra time, a process engineer could:
Mode continu
Mode Temps
Mode Volume
Mode À distance
Étalonnage du tuyau
Accès de l’utilisateur
L’installation en un éclair
Une interface intuitive à écran tactile, même quand on porte des gants
- Installation et programmation faciles
- Écran tactile TFT/RGB capacitif de 5” avec un angle de vue clair et large
- Ajustez les paramètres d’un simple geste, même avec des gants
- Les modes de fonctionnement comprennent fonctionnement continu, distribution en fonction du volume, et distribution en fonction du temps
- Contrôle des lots, durée intervalle/off en mode Volume et Temps
- Antidérapage et renforcement de la vitesse disponibles en Mode Volume, pour garantir la précision et minimiser les pertes d'échantillons
- Sauvegardez et consultez facilement jusqu’à 50 protocoles couramment utilisés, chacun portant un nom unique
- Soyez informé(e) lorsque vous atteignez votre marquage : l'indicateur graphique vous fait savoir lorsque le tuyau chargé est étalonné de manière optimale
Options avancées de connectivité et de contrôle
Assurez un contrôle depuis n’importe où
MasterflexLive
- MasterflexLive est notre plateforme sécurisée et reliée au Cloud pour une surveillance à distance et en temps réel de tous les paramètres des pompes Masterflex
- Contrôlez les processus critiques fonctionnant 24h/24 et 7j/7 sans réquisitionner du personnel sur place
- Les notifications « push » vous informent de la nécessité de modifier les conditions de fonctionnement et vous montrent des messages d’erreur
Connectivité flexible
- Votre choix parmi les options de connectivité—MasterflexLive®, EtherNet/IP, ou Profibus
- Un accès à trois niveaux aux fonctionnalités de la pompe : utilisez cette option pour protéger vos processus en décidant qui peut faire fonctionner la pompe, et à quel degré
- Des mises à jour en direct du firmware vous permettent automatiquement de tirer parti au mieux de vos futures améliorations
- Connexion Internet via Wi-Fi ou prise Ethernet (RJ45) standard située à l’arrière du moteur
Complétez votre système de pompe
Faites votre choix parmi 9 têtes de pompe et + de 20 formulations de tuyaux afin de créer la pompe idéale pour votre processus
Faible cisaillement non contaminant et procédure non invasive rendent cette pompe parfaite pour l’industrie biopharmaceutique et les soins de santé.
Accès à triple approche et capacité à sauvegarder et à consulter les programmes qui rendent votre processus liquide sûr et précis.
Notre gamme de formulation de tuyaux garantit la compatibilité avec les liquides et les homologations réglementaires dont vous avez besoin.
Ces tuyaux pour pompes fabriqués avec précision vous confèrent la précision et la fiabilité pour les applications de processus critiques.
Caractéristiques complètes et détails des produits |
||||
Types de têtes de pompe compatibles
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
600 TR/MIN (jusqu'à 2 pompes prises en charge) |
600 TR/MIN Easy-Load Système complet |
600 TR/MIN Easy-Load II Système complet |
||
Plage de débit | 0,006 à 3400 ml/min | 0,08 à 480 ml/min | 0,28 à 1700 ml/min | |
Avec EtherNet/IP et MasterflexLive | MLFX07576-10 | MLFX77976-00 | MLFX77976-02 | |
Avec Profibus et MasterflexLive | MLFX07576-12 | MLFX77976-10 | MLFX77976-12 | |
Caractéristiques du moteur |
||||
Homologations des organismes | UL, cUL, CE | |||
Garantie | 2 ans | |||
MasterflexLive | Commande à distance en temps réel de l’ensemble des paramètres des pompes Des notifications directes vous alertent au sujet des conditions de fonctionnements et des messages d’erreur, ce qui vous permet de surveiller 24 h/24 et 7 j/7 les processus de pompage critiques, pas besoin d’être sur place. | |||
EtherNet/IP ou Profibus |
Interface directe avec réseau(x) de contrôle des processus basés sur Ethernet/IP ou Profibus (utilisation de PLC, SCADA ou similaire) ; permet de contrôler tous les paramètres de la pompe via l’interface réseau. | |||
Précision du contrôle de la vitesse (résolution) | ±0,1 % (0,1 tr/min à 600 tr/min) | |||
Réversible | Oui | |||
Écran | Écran tactile TFT/RGB capacitif de 5” avec commutation en plan (large angle de vue) ; 800 x 480 pixels | |||
Distribution numérique | Oui | |||
Contrôle externe - entrée | 0 to 20 mA, 20 to 0 mA, 4 to 20 mA, 20 to 4 mA ; 0 to 10 V, 10 to 0 V, 0 to 5 V, 5 to 0 V ; marche/arrêt, sens (horaire/antihoraire), amorçage par fermeture des contacts | |||
Contrôle externe - sortie | 0 à 20 mA, 20 à 0 mA, 4 à 20 mA, 20 à 4 mA ; 0 à 10 V, 10 à 0 V, 0 à 5 V, 5 à 0 V ; Sortie tach (collecteur ouvert), Moteur en fonctionnement, Tête ouverte, Local/À distance, Alarme générale | |||
Moteur | DC sans balai avec encodeur ; fonctionnement continu ; réversible ; 1/10 hp (75 W) | |||
Capteur d’ouverture de tête | Oui ; câble de rallonge fourni | |||
Matériaux du boîtier | Acier inoxydable 316 | |||
Classement du boîtier | IP66 / NEMA 4X | |||
Dimensions (L x l x H) | 13" x 9,3" x 11" (33 x 23,6 x 27,9 cm) | |||
Poids à l'expédition | 28,75 lb (11,794 kg) | |||
Alimentation | 90 à 260 VAC, 50/60 Hz |