Tuyaux pour pompes péristaltiques Masterflex®
N'acceptez aucun substitut —
Formulations de pompes extrudées de précision testées conçues pour garantir une longévité des tuyaux, une pression et une force d'aspiration maximales.
Les tuyaux pour pompe de la marque Masterflex sont extrudés de manière personnalisée pour être compatibles avec les pompes Masterflex, et conçus pour durer longtemps avec les pompes péristaltiques. Une cohérence lot par lot garantit précision et répétabilité.
Boutique de gammes de tuyaux pour pompes
Voir le guide de sélection des tuyaux pour pompes Masterflex
Formulations de tuyaux supérieurs
Silicone
La norme de l’industrie pharmaceutique
C-Flex
Pour le scellage, le soudage aseptiques et d’autres applications biologiques
Puri-Flex
Durée de vie plus longue pour les pompes et biocompatibilité. Stock garanti
PharMed BPT
Produits éprouvés pour les applications péristaltiques et pharmaceutiques
En PTFE
Résistance chimique absolue et résistance élevée à la chaleur
Chem-Durance
Résistance aux produits chimiques, longévité de la pompe et biocompatibilité excellentes
Tygon E-LFL
Durée de vie plus longue pour toutes les formulations de pompes au Tygon
Viton
Parfaite pour la conformité FDA requise et compatibilité chimique supérieure.
Services et outils personnalisés
Solutions d'ingénierie personnalisées
Un partenariat sur les pompes fabriquées sur-mesure, pour faire du rêve réalité, depuis plus de 50 ans.
En savoir plus
Tuyaux de longueur personnalisée à la demande
Nous possédons la flexibilité nécessaire pour répondre à vos besoins, et vous faire gagner du temps et de l’argent. Choisissez votre type, votre longueur et votre quantité de tuyaux.
En savoir plus
Autres catégories évaluées
Comment vérifier la compatibilité de vos tuyaux
Peser et mesurer
la longueur et le diamètre des échantillons de tuyaux
Immersion
À l’aide d'un récipient fermé, immergez l’échantillon dans votre liquide pendant 48 heures
Repesez, remesurer,
et examiner l’échantillon pour détecter des signes de gonflement, d’effritement ou d’autres détériorations
Test sur la pompe
en température réelle, vide/pression, ou d’autres conditions de fonctionnement
REMARQUE : les formulations de tuyaux PharmaPure et Chem-Durance Bio sont co-extrudées avec divers matériaux intérieurs et extérieurs, et elles requièrent des méthodes de test modifiées. Contactez Masterflex®, filiale d’Avantor pour obtenir des instructions concernant les tests chimiques. Consultez notre base de données sur la résistance aux produits chimiques.
Vous avez besoin de davantage d'informations ou d'aide pour sélectionner le produit le plus approprié pour votre application ?
Nos experts sont prêts à vous aider.