Systèmes de mopping pour salle blanche
Contec a développé la gamme la plus complète de produits de mopping, dont des mops pour les murs ou le plafond, des seaux et des outils pour les environnements critiques et de salle blanche. Que ce soit pour désinfecter ou nettoyer les sols, les murs, les plafonds, ou au sein des armoires de biosécurité et les isolateurs, Contec propose un système de mopping pour salle blanche ou un outil de nettoyage qui répond aux exigences strictes des industries high-tech d’aujourd'hui. Bon nombre de nos mops pour salle blanche sont garantis stériles et peuvent donc être utilisés dans des environnements aseptiques.
Produits évalués
Système de mopping VertiKlean® MAX™
Cette tête de balai ultra-légère et durable est constituée d'une couche simple de mousse hydrophile en PU stratifiée sur un tissu en microfibres de polyester. Ce matériau en microfibres nervuré glisse facilement sur le sol, et les surfaces texturées perme
Gamme de balais plats Contec QuickTask™
La gamme de QuickTask™ Contec comprend un grand nombre de têtes de balais plats que l'on peut facilement installer sur un cadre à charnière et un assemblage de poignées. Chaque tête de balai a été spécifiquement choisie pour être compatible avec une large
Système de saturation des têtes de balai Contec
Conçu pour simplifier le processus de mopping des salles blanches, ce système d’imprégnation de la tête de balai permet d'imprégner les têtes de balai avant qu’elles ne soient amenées dans l’environnement contrôlé. Le chariot en acier inoxydable petit et
Système de mopping à multiples seaux Contec
Le système compact de seaux autoclavable de Contec constitue une solution tout-en-un qui facilite et rend plus efficaces le nettoyage et la désinfection. Le chariot en acier inoxydable est proposé avec soit deux, soit trois seaux en polypropylène autoclav
Vidéo
Livre bancs, articles
Littérature