Congélateurs
Toutes formes, tailles et températures, avec la même sécurité et la même précision.
Sélection de produits
Congélateurs verticaux à très basse température VWR
Excellent rapport qualité-prix - Conçu pour la protection des échantillons et la facilité d'utilisation. Choisissez parmi quatre modèles à -86°C ou deux modèles à -40°C. Quatre portes intérieures réduisent les pertes d’air froid et améliorent la récupération de
Resources
Congélateurs droits ultra-basse température Thermo Scientific, série
Nous vous proposons un ensemble complet de produits de haute qualité dans le cadre de la cryopréservation. Congélateurs ULT, congélateurs, cryogéniseurs, cryotubes et produits auxiliaires comme des enregistreurs de données et des thermomètres.
Resources
Congélateur ULT avec coffre
Excellent rapport qualité-prix - Conçu pour la protection des échantillons et la facilité d'utilisation. Choisissez parmi trois modèles -86°C. Les couvercles intérieurs en polystyrène réduisent les pertes d'air froid et améliorent la récupération de la température après l'ouverture des portes.
Resources
Avant d'acheter un congélateur
- Quel type d'échantillons avez-vous besoin de stocker ?
- A quelle température avez-vous besoin de stocker vos échantillons ?
- Combien d'échantillons avez-vous besoin de stocker ?
- Préférez-vous un congélateur vertical ou un congélateur coffre ?
- De quelle capacité avez-vous besoin?
- Les économies d'énergie sont-elles les plus importantes ou est-ce le prix d'achat?
- Des accessoires supplémentaires sont-ils nécessaires, système de sauvegarde, enregistreur graphique, etc. ?
- Avez-vous besoin de renseigner la température ? Enregistrement de données ?
- Avez-vous besoin de racks et de boites ?
- Avez-vous besoin d'assistance pour l'installation ? Avez-vous besoin de IQ / OQ / PQ?
Service technique
Nous vous aidons à maintenir votre laboratoire conforme et opérationnel
Les nombreux services VWR ainsi que son réseau de fournisseurs de services accrédités ISO 9001 / IEC17025 nous permettent d’être votre unique point de contact pour tous les besoins de services. Pour notre gamme complète de congélateurs ULT, nous pouvons offrir :
- Installation : après un achat ou un déménagement sur un autre site, nous pouvons installer vos appareils et effectuer toutes les étapes nécessaires à l'étalonnage, à la qualification et à la certification.
- Qualification et validation (IQ / OQ / PQ) : Qualifiez votre équipement et validez vos systèmes / processus pour établir et maintenir la conformité.
- Réparation: réparation professionnelle et certifiée.
- Contrats de service: pour la maintenance préventive, le service complet et la garantie prolongée
- Gestion des équipements: notre logiciel VEM basé sur le cloud, à la pointe de la technologie, vous aide à gérer tous vos équipements et instruments. Inutile de penser aux échéances pour la maintenance ou de traiter manuellement les ordres de service.
Intéressé ? Rendez-vous sur vwr.com/eis pour en savoir plus sur nos services d’équipement et d’instrument ou contactez :services@avantorsciences.com.