Réfrigérateurs
Réfrigérateur de laboratoire antidéflagrant MedLine Liebherr, ATEX, LKexv
Présente un refroidissement à air forcé et un système de contrôleur électronique assurant une grande stabilité des températures et une répartition uniforme de la température. Spécialement conçu pour le stockage des substances explosives et hautement inflammables.
Réfrigérateur de laboratoire sous paillasse MediLine, Compact, LKUv
Les modèles sous paillasse mesurent 820 mm de haut et s'insèrent sous presque n'importe quelle paillasse de laboratoire. Le système de refroidissement à air forcé et le système de contrôleur électronique précis assurent une grande stabilité des températures et une répartition uniforme de la température.
Réfrigérateur/congélateur de laboratoire MediLine avec intérieur antidéflagrant, ATEX, LCexv
Réfrigérateur/congélateur avec intérieur antidéflagrant pour le stockage des substances explosives et hautement inflammables.
Sélection complète de réfrigérateurs
Sélection complète de nos réfrigérateurs par VWR ici.