Imprimer
VWR®, Congélateurs coffres à ultra-basse température, –86 °C
Fournisseur: VWR
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
VWR®
471-1138EA 10780 EUR
471-1138
VWR®, Congélateurs coffres à ultra-basse température, –86 °C
Congélateurs Congélateurs ultra-basses températures
Ces congélateurs coffres ont été conçus pour la protection des échantillons et la facilité d'utilisation.
  • Contrôle central des informations et système de surveillance pratiques
  • Le contre-couvercle en polystyrène réduit la perte d'air froid et améliore le rétablissement de la température après ouverture de la porte
  • Isolation : mousse de polyuréthane en HFC expansé haute densité (127 mm)
  • Les roulettes de 2" avec frein facilitent l'installation
  • Type de réfrigérant : R 404-A
  • Interface RS485
  • Enregistreur de courbes de température (7 jours) en option et enregistreur de données en option pouvant être connectés
Plage de température : –50 à –86 °C.
Certifications: Certifications réglementaires : UL, cUL.