Température : mesure - enregistrement - services accrédités
En plus d'un vaste éventail d'appareils pour la mesure et l'enregistrement des températures, VWR propose également une gamme variée de services de suivi et d'étalonnage accrédité.
Voir ci-dessous pour plus d'informations et un choix de produits.
Pour un aperçu complet de toutes les applications de mesure de l'humidité et de la température, des bandes aux enregistreurs de données avancés, téléchargez la HSG.
Sélection de produits
Mesure de la température, de –50 °C à +70 °C
- Avec sonde, sonde pour flacon ou air ambiant
- Lisibilité de 0,1 °C, précision de +/–1 °C
Mesure de la température, avec alarme, de –50 °C à +70 °C
- Avec sonde, sonde pour flacon ou air ambiant
- Lisibilité de 0,1 °C, précision de +/–1 °C
Mesure de la température, avec réception du signal radio, de –30 °C à +70 °C
- Avec sonde pour flacon
- Lisibilité de 0,1 °C, précision de +/–1 °C
Mesure des températures de haute précision, avec alarme, de –50 °C à +70 °C
- Avec sondes, sondes pour flacon
- Lisibilité de 0,01 °C, précision de +/-0,1 °C
Enregistrement des températures, idéal pour le transport, de –35 °C à +50 °C
- Sans sonde
- Lisibilité de 0,1 °C, précision de +/–0,2 °C
- Avec socle et câble ou Bluetooth
Enregistrement des températures de haute précision, de –50 °C à +70 °C
- Avec sondes, sondes pour flacon
- Lisibilité de 0,01 °C, précision de +/–0,25 °C
- Jusqu'à 1 000 000 mémoires de données
Haute précision, enregistrement des températures, de –90 °C à +105 °C
- Avec sondes
- Lisibilité de 0,01 °C, précision de +/–0,2 °C et 0,1 °C
- Jusqu'à 1 000 000 mémoires de données
Enregistrement des températures de haute précision, de –200 °C à +105 °C
- Avec sondes
- Lisibilité de 0,01 °C, précision de +/–0,2 °C et 0,1 °C
- Jusqu'à 1 000 000 mémoires de données
Enregistrement des températures sans fil (& plus), détection en tout lieu, de -200°C to + 200°C
- Sans sondes
- Lisibilité de 0,01 °C, précision de +/–0,15 °C
- Temps réel, basé sur le cloud
Accredited calibration for all your thermometers and dataloggers
Brand independent ISO17025-accredited calibration services for temperature-devices like thermometers, dataloggers, blocks and baths.
Your advantages
- Approved quality
- Detailed Proces-documentation
- All brands & models
- NIST traceable
- ISO 17025 calibration-certificate
- Due time reminder system
- Combine with humidity-calibration