Papier et pense-bêtes de salle blanche
Notre papier de salle blanche est doté d'une surface lisse (imprégnée de latex), avec de faibles taux de particules et d'ions, ce qui limite les risques de contamination dans une zone de production propre. Le papier est légèrement coloré de façon à se distinguer aisément du papier normal. Il permet l'écriture, la photocopie et l'impression sur tout le matériel de bureau courant et assure une excellente rétention des toners/encres. Il est disponible dans différents formats (DIN A5, A4, A3 ou papier informatique), grammages et couleurs.
Les pense-bêtes sont fabriqués avec du papier de salle blanche, emballés en classe 100 / ISO 5. Dotés d'un adhésif repositionnable, à base d'eau et sans solvant, présentant des niveaux de dégazage très faibles. Peuvent être collés et décollés sans laisser de résidu sur le support. Permettent d'annoter des documents ou de laisser des messages dans les salles blanches. Disponibles dans de nombreux coloris.
Papier et pense-bêtes
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...