Carnets de notes pour salle blanche
.
La reliure à spirale de la couverture est composée de polypropylène transparent antistatique, sans amides ni silicone. Les encres utilisées pour l'impression présentent de faibles taux de sodium afin de limiter la contamination ionique. Les feuilles à carreaux blanches sont suffisamment opaques pour permettre d'écrire des deux côtés.
Carnets de notes
Choisissez un produit dans la liste, puis affinez les caractéristiques de recherche...